DWKWGW541VTMLA
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Ethanol (in English, French, Spanish), capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW541VTMLA
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
label Ethanol (in English, French, Spanish)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW541VTMLA
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages