DWKWGW540VTML
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, I.M.S (in English, French, German, Spanish), capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW540VTML
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
label I.M.S (in English, French, German, Spanish)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW540VTML
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages