DWKWGW541PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, Ethanol (in English, French, German, Spanish), capacity 500 mL
Synonyme(s) :
WGW541PML
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
label Ethanol (in English, French, German, Spanish)
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon WGW541PML
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages