CLS213010
Pyrex® Precision-bore Class A burette
capacity 10 mL
Synonyme(s) :
burette precision, burettes, Corning® 2130
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 0.05 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2130-10
tol. measuring range
0.02 mL
Capacité
10 mL