CLS210325
Pyrex® class A colored scale burette, with PTFE stopcock plug
volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonyme(s) :
burettes, glass burettes, Corning® 2103
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 0.1 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2103-25
Plage de mesure du volume
25 mL, accuracy: 0.03 mL
Volume
25 mL