Principaux documents
746266
Sigma-Aldrich
Oxamyl-1-13C
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC6H13N3O3S
Poids moléculaire :
220.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CN(C)C(/[13C](SC)=N/OC(NC)=O)=O
InChI
1S/C7H13N3O3S/c1-8-7(12)13-9-5(14-4)6(11)10(2)3/h1-4H3,(H,8,12)/b9-5-/i5+1
Clé InChI
KZAUOCCYDRDERY-BDPMGFTRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable