Principaux documents
768545
Sigma-Aldrich
Ethyl-d5 chloroformate solution
7 wt. % in toluene, 99 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3D5O2Cl
Poids moléculaire :
113.55
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Forme
solution
Concentration
7 wt. % in toluene
Changement de masse
M+5
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3/i1D3,2D2
Clé InChI
RIFGWPKJUGCATF-ZBJDZAJPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4.0 °C - closed cup