07-2264
Anti-OSR1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
oxidative-stress responsive 1, serine/threonine-protein kinase OSR1, Oxidative stress-responsive 1 protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OSR1(130497) , OXSR1(9943)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Developmental Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected OSR1 on 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HEK293 cell lysate
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable