Reagentes de estanho orgânico
Reagentes de alumínio orgânico são fundamentais para o progresso da síntese orgânica na busca da síntese de compostos naturais altamente complexos e para a criação de novas estruturas químicas e formações de ligações químicas conhecidas. Compostos de estanho orgânicos, também conhecidos como estananos, possuem pelo menos uma ligação estanho-carbono e são síntons frequentemente usados em reações de acoplamento cruzado catalisadas por paládio. Desde o primeiro relato por Stille em 1977, várias aplicações de reagentes de estanho orgânico se tornaram comuns na formação de novas ligações carbono-carbono (C-C) para síntese de produtos naturais de outras pequenas moléculas na descoberta de medicamentos.
A química de estanho orgânico continua a ser uma área de pesquisa ativa na química de organometais e tem uma ampla gama de aplicações farmacológicas, agroquímicas e de polimerização. Nossos reagentes de estanho orgânico são usados produzir precursores do acoplamento de Stille para obter parceiros de acoplamento mais complexos e em reações de desalogenação para gerar hidrocarbonetos em etapas tardias de sequências sintéticas.
Nosso portfólio extenso de compostos de estanho orgânico inclui:
- Haletos de estanho orgânico
- Hidretos de estanho orgânico
- Óxidos e hidróxidos de estanho orgânico
- Estananos hipercoordenados
- Sais de estanho tri-orgânicos
Também oferecemos outros reagentes organometálicos para facilitar as suas reações de acoplamento cruzado e a descoberta de novas metodologias de formação de ligações. Para visualizar esses reagentes, visite as nossas páginas de reagentes de lítio orgânico, reagentes de alumínio orgânico e reagentes de silício orgânico.