Merck
Reagentes que formam ligações C-C
Homem desenhando reações químicas em um vidro
A formação de ligações carbono-carbono (C-C) é uma transformação fundamental na química orgânica sintética. A capacidade de elaborar e ampliar uma estrutura de carbono através de uma série de reações formadoras de ligações C-C é de importância suprema na química médica, síntese agroquímica e síntese de produtos naturais.
Enormes avanços foram feitos nos métodos sintéticos disponíveis para a formação de ligações C-C devido ao desenvolvimento de protocolos robustos e confiáveis para acoplamento cruzado, maior acessibilidade a diversos reagentes organometálicos e a criação e aprimoramento de reagentes estequiométricos que servem para posicionar uma porção específica que contém carbono.
Temos uma ampla gama de reagentes poderosos para a formação de ligações C-C. Nossos sais de fosfônio são usados em reações de Wittig e os fosfonatos são usados em reações de Horner-Wadsworth-Emmons (HWE) para criar vários produtos que contêm alcenos. Nós temos uma ampla variedade de reagentes de trifluorometilação e de difluorometilação, muitos dos quais podem ser usados em condições brandas e que possuem amplos escopos de substrato. Nossa linha extensa de pré-catalisadores e catalisadores de paládio, rutênio e outros metais é ideal para diversas reações de acoplamento cruzado. Reagentes adicionais para formação de ligações carbono-carbono incluem ácidos borônicos e derivados, alcinos, triflatos e substratos halogenados. Além disso, temos diversos catalisadores para metátese de olefinas e de alcinos disponíveis para a sua pesquisa.
Desencadeie as suas reações orgânicas com os nossos reagentes de formação de ligações carbono-carbono para alcançar suas novas fronteiras.