Merck
Łączniki Fmoc SPPS
Novabiochem® posiada jeden z najszerszych asortymentów łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc. Właściwości tych żywic podsumowano w Tabeli 1, wraz z odnośnikami do odpowiednich protokołów ładowania i rozszczepiania.
Kwasy peptydowe
Do syntezy kwasów peptydowych stosuje się łączniki typu alkoholu benzylowego, takie jak Wang lub HMPA. Szczególną uwagę należy zwrócić na peptydy zawierające reszty Cys, His, Gly, Pro, Met i Trp na C końcu. Estryfikacja Cys i His do tych łączników jest zawsze problematyczna, ponieważ te aminokwasy są bardzo podatne na enancjomeryzację w raczej wymuszonych warunkach. Do przygotowania takich peptydów należy stosować żywice derywatyzowane łącznikami typu tritylowego, takie jak żywica NovaSyn® TGT, NovaPEG Trt lub żywica 2-chlorotrytylowa, ponieważ ładowanie tych nośników nie wymaga aktywacji grupy karboksylowej Fmoc-aminokwasu, a zatem jest całkowicie wolne od racemizacji i tworzenia dipeptydów. Żywice na bazie trytylu są również zdecydowanie zalecane do przygotowania peptydów zawierających C-końcowe reszty Gly, Pro, Met i Trp. Dipeptydy zawierające glicynę i prolinę przyłączone do łączników na bazie alkoholu benzylowego są podatne na tworzenie diketopiperazyny podczas deprotekcji Fmoc, z utratą łańcuchów peptydowych z podłoża, podczas gdy reszty Met i Trp mogą być alkilowane przez kationy generowane na łączniku podczas reakcji rozszczepiania, co powoduje ponowne przyłączenie peptydu do podłoża. W obu przypadkach te reakcje uboczne są zmniejszone, jeśli nie wyeliminowane, z żywicami tritylowymi, ze względu na większość łącznika.
Zakres produktów Novabiochem®  oferuje również wygodę wstępnie załadowanych żywic Wang i NovaSyn® TGA. Żywica luzem używana do przygotowania naszych wstępnie załadowanych żywic Wang jest testowana pod kątem syntezy, aby zapewnić spójne i niezawodne działanie w syntezie. Określane są również główne zanieczyszczenia wynikające z załadowania aminokwasu, takie jak zawartość dipeptydu i racemizacja.
Zabezpieczone kwasy peptydowe
Żywice derywatyzowane łącznikami typu tritylowego, takie jak żywica NovaSyn® TGT, NovaPEG Trt lub żywica 2-chlorotritylowa, zapewniają najprostsze podejście do syntezy zabezpieczonych kwasów peptydowych. Traktowanie 20% TFE w DCM uwalnia w pełni chronione kwasy peptydowe, z pomijalną utratą grup chroniących łańcuchy boczne, pod warunkiem, że do wprowadzenia reszt His stosuje się Fmoc-His(Clt)-OH. Po odparowaniu rozpuszczalnika produkt jest izolowany przez wytrącanie wodą.
Dostarczamy również żywicę NovaSyn® TGT, NovaPEG Trt i żywice 2-chlorotritylowe wstępnie załadowane pierwszą resztą aminokwasową.
Amidy peptydowe
Żywice oparte na łączniku Fmoc-Rink Amide, takie jak Rink Amide AM lub Rink Amide MBHA, są zalecane do rutynowej syntezy amidów peptydowych. Na ładowanie końcowej reszty C można wpływać przy użyciu dowolnej standardowej metody sprzęgania. Amidy peptydowe są uwalniane przez traktowanie 95% koktajlami rozszczepiającymi TFA.
Zabezpieczone amidy peptydowe
Żywica Sieber Amide oferuje najbardziej praktyczną drogę do zabezpieczonych amidów peptydowych. Aminokwas C końcowy jest ładowany na żywicę przy użyciu standardowych metod sprzęgania. Traktowanie 1% TFA w DCM uwalnia chroniony amid peptydowy.
N-alkiloamidy peptydowe
Najprostsze podejście obejmuje redukcyjne aminowanie odpowiedniej aminy pierwszorzędowej do żywicy FIA AM, w celu wytworzenia aminy drugorzędowej związanej z żywicą. Acylowanie tej grupy z C końcową resztą peptydu, przedłużenie łańcucha i rozszczepienie TFA, daje peptyd N-alkiloamid. W przypadku peptydowych N-metylo- i N-etyloamidów, żywice FIA-AM są dostępne wstępnie poddane derywatyzacji metyloaminą i etyloaminą.
Alkohole peptydowe
Oferujemy żywicę 2-chlorotrytylową wstępnie załadowaną glicynolem i teoninolem. Żywice te umożliwiają bezpośrednią syntezę alkoholi peptydowych zawierających te reszty na C końcu. W przypadku peptydów zawierających inne C-końcowe aminoalkohole zaleca się stosowanie żywic derywatyzowanych łącznikiem HMBA. Peptydy przyłączone do tego łącznika są rozszczepiane przez redukcję za pomocą NaBH4 jako alkohole peptydowe.
Aldehydy peptydowe
Dostępny jest niewielki zakres aldehydów pochodzących z aminokwasów wstępnie załadowanych na żywicę Thr-Gly-NovaSyn® . Po deprotekcji łańcucha bocznego za pomocą TFA, aldehydy peptydowe są uwalniane przez traktowanie kwasem octowym/wodą/DCM/MeOH. Aldehydy peptydowe mogą być również przygotowywane przez redukcyjne rozszczepienie z żywicy Weinreb AM. W przypadku syntezy na większą skalę, utlenianie chronionych alkoholi peptydowych za pomocą IBX lub odczynnika Dess-Martin w roztworze zapewnia najbardziej efektywną metodę
Estry peptydowe
Syntezę estrów metylowych peptydów na małą skalę można osiągnąć poprzez metanolizę peptydów przyłączonych do łącznika HMBA. Jednakże, wydajność jest często niska, a produkty zanieczyszczone kwasem peptydowym. Jedną z bardzo skutecznych, skalowalnych metod jest reakcja chronionego kwasu peptydowego z diazometanem TMS w MeOH. Do syntezy innych estrów zaleca się stosowanie metody BAL polegającej na zakotwiczeniu wstępnie uformowanego estru aminokwasu do żywicy formylowej.
Tioestry peptydowe
Syntezę tioestrów peptydowych na małą skalę można osiągnąć poprzez tiolizę z łączników sulfamylobutyrylowych i Dbz. W przypadku większych ilości zalecane jest sprzęganie chronionego kwasu peptydowego ze wstępnie uformowanym tioestrem aminokwasowym, a następnie deprotekcja łańcucha bocznego.
Mmateriały