Barwniki Atto dla doskonałego obrazowania fluorescencyjnego
Aktywowane barwniki fluorescencyjne są rutynowo stosowane do znakowania białek, kwasów nukleinowych i innych biomolekuł do zastosowań w naukach przyrodniczych, w tym mikroskopii fluorescencyjnej, cytometrii przepływowej, hybrydyzacji fluorescencyjnej in situ , testów wiązania receptorów i testów enzymatycznych. Barwniki Atto to seria barwników fluorescencyjnych, które spełniają krytyczne potrzeby nowoczesnych technologii fluorescencyjnych:
- Stabilność - Atto 655 i Atto 647N są fotostabilne i wysoce odporne na degradację ozonową, co czyni je idealnymi do zastosowań w mikromacierzach. Zobacz powiązany artykuł "Analyzing Properties of Fluorescent Dyes used for Labeling DNA in Microarray Experiments".
- Long Signal Lifetimes - Signal decay times of 0.6-4.1 nanoseconds allow timegate studies to reduce autofluorescence background and scattering.
- Zmniejszone tło - Kilka barwników Atto ma długość fali wzbudzenia większą niż 600 nm, co zmniejsza fluorescencję tła z próbek, rozpraszanie Rayleigha i Ramana.
- Wybór - Barwniki Atto mają silne sygnały fluorescencyjne, które obejmują widzialne i bliskie podczerwieni długości fal emisji.
Długie czasy życia sygnału barwnika Atto
Barwniki Atto wykazują dłuższe czasy życia sygnału fluorescencji (0,6-4,1 ns) w roztworze wodnym niż barwniki karbocyjaninowe lub większość autofluorescencji nieodłącznie związanej z komórkami i biomolekułami. Sygnał z barwników Atto może być mierzony przy użyciu impulsowego wzbudzenia laserowego z systemem detekcji z bramkowaniem czasowym w celu zmniejszenia zakłóceń z fluoroforów o krótszych czasach życia, autofluorescencji tła oraz rozpraszania światła Rayleigha i Ramana, poprawiając ogólną czułość.
Długie długości fali wzbudzenia redukują tło
Wykazano, że wzbudzenie laserem diodowym przy długości fali 635 nm i czerwono-absorbujące barwniki fluorescencyjne redukują autofluorescencję próbek biologicznych w stopniu wystarczającym do wykrycia poszczególnych cząsteczek antygenów i przeciwciał w próbkach ludzkiej surowicy.1,2 Wzbudzenie w czerwonym obszarze widma zmniejsza również uszkodzenia komórek podczas pracy z żywymi komórkami.3
Wiele barwników Atto (Atto 590 i powyżej) może być wzbudzanych przy użyciu długości fali większej niż 600 nm. Użycie aktywowanych barwników Atto o długiej długości fali w połączeniu z odpowiednią długością fali wzbudzenia zmniejsza autofluorescencję spowodowaną próbką, rozpuszczalnikiem, szkłem lub podłożem polimerowym i poprawia ogólną czułość w analizie biologicznej i technikach obrazowania. Fluorescencja tła spowodowana rozpraszaniem Rayleigha i Ramana jest również znacznie zmniejszona dzięki zastosowaniu wzbudzenia o większej długości fali.
Zakres długości fal emisji od 479 do 764 nm dla fluorescencyjnej detekcji multipleksowej
Barwniki Atto mają silne sygnały fluorescencyjne, przy czym większość z nich ma wartości absorbancji molowej >100,000 i niskie nakładanie się wzbudzenia/emisji, dzięki czemu barwniki Atto są idealne do technik multipleksowych wykorzystujących widzialne i bliskie podczerwieni długości fal emisji.
Dzięki maksimom sygnału wzbudzenia w zakresie od 390 do 740 nm i dobrej separacji przesunięcia Stokesa, barwniki Atto nadają się do stosowania z dowolnym popularnym źródłem światła wzbudzającego.
Fluorescencyjna detekcja multipleksowa z wykorzystaniem barwników Atto
Barwniki Atto mogą być używane do koniugacji sond i biomolekuł w zastosowaniach multipleksowych. Wybór dwóch barwników Atto z oddzielnymi sygnałami emisji umożliwia uzyskanie wielu wyników wzbudzenia i pomiaru w jednym eksperymencie.
Fluorescencyjna detekcja multipleksowa z wykorzystaniem koniugatów przeciwciał z barwnikami Atto
Wykrywanie immunoblot białka 1 i białka 2 przy użyciu dwóch przeciwciał pierwotnych i dwóch koniugatów barwnika anty-IgG-Atto. Obrazowanie przeprowadzono sekwencyjnie przy użyciu skanera laserowego FLA-3000 Fuji®, najpierw przy długości fali wzbudzenia 532 nm z filtrem emisji 580 nm, a następnie przy długości fali wzbudzenia 633 nm z filtrem emisji 675 nm. Nakładanie obrazów zostało wykonane przy użyciu oprogramowania.
Alternatywy dla powszechnie stosowanych fluoroforów
Dzięki szerokiemu wyborowi dostępnych barwników Atto, można użyć dowolnego powszechnie stosowanego źródła światła wzbudzającego, a barwniki Atto mogą zastąpić inne barwniki fluorescencyjne powszechnie stosowane w naukach przyrodniczych.
Reaktywne barwniki i koniugaty Atto
Barwniki Atto wytwarzają intensywne sygnały fluorescencyjne dzięki silnej absorbancji i wysokiej wydajności kwantowej. Barwniki są dostępne w następujących formatach:
- Bezkwasowe barwniki do wszystkich rutynowych zastosowań barwienia
- NHS-estry do stosowania w typowych protokołach koniugacji
- Maleimidy do stosowania w sprzęganiu z grupami zawierającymi tiol, takimi jak reszty cysteinowe i znaczniki tiolowe (-SH) dodawanymi podczas automatycznej syntezy
- Połączone z biotyną, streptawidyną i przeciwciałami
Atto 655, Atto 680 i Atto 700 są wygaszane przez guanozynę, tryptofan i pokrewne związki poprzez bezpośredni kontakt barwnika z czynnikiem wygaszającym i przy użyciu procesu transferu elektronów. Fluorescencyjne wygaszanie barwników przez reszty tryptofanu w białkach zostało wykorzystane do odróżnienia niezwiązanego (niefluorescencyjnego) białka od interakcji białko-przeciwciało (fluorescencyjnych).1
Wygodne koniugaty barwników Atto
Dostępny jest szeroki wybór koniugatów i zestawów barwników Atto, w tym:
- Zestawy do znakowania białek
- Atto 488 to doskonała alternatywa dla fluoresceiny i Alexa Fluor 488, wytwarzająca koniugaty o większej fotostabilności i jaśniejszej fluorescencji.
- Atto 550 jest alternatywą dla barwników rodaminy, Cy3 i Alexa Fluor 550, oferując bardziej intensywną jasność i zwiększoną fotostabilność.
- Atto 594 jest alternatywą dla Alexa Fluor 594 i Texas Red.
- Atto 647N jest niezwykłym wysoce fluorescencyjnym barwnikiem, a Atto 655 jest alternatywą dla Cy5 i Alexa Fluor 647.
- Atto 633 jest alternatywą dla Alexa Fluor 633.
- Lektyny do badań wiązania węglowodanów.
- Przeciwciała pierwotne i wtórne do bezpośrednich i pośrednich testów ELISA, immunoblottingu, immunohistochemii i innych zastosowań do identyfikacji białek.
- Biotyna i streptawidyna do koniugacji awidyna / streptawidyna / biotyna w zastosowaniach obejmujących ELISA, immunohistochemię, hybrydyzację in situ i cytometrię przepływową.
- Koniugaty niklowe NTA do bezpośredniego wykrywania rekombinowanych białek znakowanych polihistydyną.
Mikroskopia fluorescencyjna wycinka tkanki ludzkiej skóry (utrwalonej parafiną) z infekcją grzybiczą. Docelowy węglowodan chitotrioza grzybów chorobotwórczych jest specyficznie związany z lektyną z koniugatu Phytolacca americana Atto 488 (zielony). Jądra są wybarwione DAPI (niebieski). Zdjęcie wykonane przez J. Zbären, Inselspital, Bern.
Białko p38 MAPK znakowane His (500 ng - 25 ng) rozdzielono na 4-20% żelu Tris-glicynowym SDS-PAGE. Po utrwaleniu i przemyciu żel inkubowano z Ni-NTA-Atto 647N (1:1000) w ciemności. Żel przemyto, a następnie zobrazowano za pomocą skanera laserowego FLA-3000 Fuji® ze wzbudzeniem 633 nm i filtrem emisji 675 nm dla Ni-NTA-Atto 647N (λex 647 nm, λem 669 nm). Pasmo 50 ng p38-MAPK znakowanego His jest obserwowane przy użyciu obrazowania fluorescencyjnego.
Fosfolipidy znakowane barwnikiem ATTO
Fosfolipidy są głównym budulcem błon biologicznych. Badanie błon biologicznych (np. błon wewnątrzkomórkowych żywych komórek, błon plazmatycznych) stało się głównym obszarem zainteresowania. Oferujemy serię fosfolipidów znakowanych fluorescencyjnie. Właściwości optyczne wybranej serii barwników pozwalają na ich stosowanie ze wszystkimi powszechnie stosowanymi ustawieniami filtrów wzbudzenia i emisji. Oferujemy różnorodne fosfolipidy oparte na glicerolu niosącym jeden lub dwa kwasy tłuszczowe (grupy lipofilowe) i resztę monoestrową fosforanu (grupa hydrofilowa), takie jak 1,2-dipalmitoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina (DPPE), 1,2-dioleilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina (DOPE), 1-palmitoilo-2-hydroksy-snglicero-3-fosfoetanoloamina (PPE) i 1,2-dimyrystoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina (DMPE). Fluorofory są kowalencyjnie połączone z hydrofilową grupą czołową fosfolipidów.