Merck
Amon w ściekach
Oznaczanie metodą reflektometryczną po reakcji z odczynnikiem Nesslera lub metodą z użyciem błękitu indofenolowego.
Przegląd sekcji
Wprowadzenie
Azot w postaci amonu jest ważnym składnikiem odżywczym badanym w ściekach. Jeśli w oczyszczonej wodzie pozostaje nadmierna ilość amonu, może to prowadzić do problemów środowiskowych, w tym eutrofizacji - nadmiernego wzrostu glonów i roślin - zaburzając ekosystemy morskie.1 Dlatego monitorowanie amonu w ściekach jest kluczowym krokiem. W niniejszej nocie aplikacyjnej amon jest oznaczany w ściekach przy użyciu systemu Reflectroquant® i pasków testowych.
Metoda eksperymentalna
Numery katalogowe zestawów testowych mają zastosowanie do następujących metod:
  • 1.16899 i 1.16892: Jony amonowe reagują ze środkiem chlorującym, tworząc monochloraminę. Ta z kolei reaguje ze związkiem fenolu, tworząc niebieską pochodną indofenolu, która jest oznaczana reflektometrycznie.
  • 1.16977: Jony amonowe reagują z odczynnikiem Nesslera, tworząc żółto-brązowy związek, który jest oznaczany reflektometrycznie.
Odczynniki i przyrządy
Zestawy testowe
  • Metoda testu amonowego: reflektometryczna z paskami testowymi i odczynnikami 20 - 180 mg/l NH4+ Reflectoquant® (1.16977) lub
  • Metoda oznaczania amonu: reflektometryczna z paskami testowymi i odczynnikami 5,0 - 20.0 mg/l NH4+ Reflectoquant® (1.16899) lub
  • Metoda badania amonu: reflektometryczna z paskami testowymi i odczynnikami 0,2 - 7.0 mg/l NH4+ Reflectoquant® (1.16892)
Opcjonalne oznaczenie półilościowe
  • Metoda badania amonu: kolorymetryczna z paskami testowymi i odczynnikiem 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l NH4⁺ MQuant®
Instrumenty
  • Reflektometr RQflex® 20 Reflectoquant® (1.17246)
Uwaga: Niniejsza nota aplikacyjna dotyczy RQflex® 20 i wszystkich wycofanych przyrządów (RQflex® 10, RQflex® plus)
Przygotowanie próbki
Próbka może być analizowana w swojej oryginalnej formie.
Analiza
Reflectoquant® Ammonium Test, Cat. Nr kat. 1.16892, zakres pomiarowy 0,2 - 7,0 mg/l.
Kilkakrotnie przepłucz naczynie testowe roztworem próbki i napełnij do kreski 5 ml. Dodać 10 kropli odczynnika NH4-1 i zawirować. Dodaj 1 poziom niebieskiej mikrołyżki odczynnika NH4-2 i ponownie zamieszaj. Naciśnij przycisk START reflektometru i jednocześnie umieść pasek testowy w próbce (20 - 30 °C) na 8 minut, upewniając się, że obie strefy reakcji są zanurzone. Pozwól, aby nadmiar płynu spłynął przez długą krawędź paska na chłonny ręcznik papierowy. Zmierzyć pasek w reflektometrze. Wartość [mg/l] zostanie zapisana automatycznie. (Należy zapoznać się z instrukcją obsługi RQflex® i instrukcją obsługi Reflectoquant® Ammonium Test).
Reflectoquant® Ammonium Test, Cat. Nr kat. 1.16899, zakres pomiarowy 5,0 - 20,0 mg/l.
Kilkakrotnie przepłukać naczynie testowe roztworem próbki i napełnić do kreski 5 ml. Dodać 10 kropli odczynnika NH4-1 i zawirować. Dodaj 1 poziom niebieskiej mikrołyżki odczynnika NH4-2 i ponownie zamieszaj. Naciśnij przycisk START reflektometru i jednocześnie umieść pasek testowy w próbce (20 - 30 °C) na 4 minuty, upewniając się, że obie strefy reakcji są zanurzone. Pozwól, aby nadmiar płynu spłynął przez długą krawędź paska na chłonny ręcznik papierowy. Zmierzyć pasek w reflektometrze. Wartość [mg/l] zostanie zapisana automatycznie. (Zapoznaj się z instrukcją obsługi RQflex® i instrukcją obsługi Reflectoquant® Ammonium Test.)
Reflectoquant® Ammonium Test, Cat. Nr kat. 1.16977, zakres pomiarowy 20 - 180 mg/l.
Kilkakrotnie przepłukać naczynie testowe wstępnie przygotowanym roztworem próbki i napełnić do kreski 5 ml. Dodać 10 kropli odczynnika NH4-1 i zawirować. Nacisnąć przycisk START i jednocześnie zanurzyć obie strefy reakcyjne paska testowego w roztworze próbki (15 - 25 °C) na około 2 sekundy. Pozwól, aby nadmiar płynu spłynął przez długą krawędź paska na chłonny ręcznik papierowy. Odczekać 15 sekund, a następnie zmierzyć pasek w reflektometrze. Wartość [mg/l] zostanie zapisana automatycznie. (Należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia RQflex® oraz instrukcją obsługi testu na zawartość amonu Reflectoquant®.)
Uwaga: Jeśli wystarczające jest oznaczenie półilościowe, istnieje możliwość użycia pasków testowych MQuant®, nr kat. 1.10024; kolor: czerwony. Nr kat. 1.10024; skala kolorów 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l NH4+
Procedura
  • Próbki zawierające więcej niż 400 mg/l NH4+ muszą być rozcieńczone wodą destylowaną.
  •  Przepłucz naczynie testowe kilka razy wstępnie przygotowaną próbką.
  • Napełnij naczynie testowe 5 ml próbki (15 - 25°C) do kreski 5 ml. Dodaj 10 kropli odczynnika NH4-1 i zawiruj.
  • Zanurz strefę reakcyjną paska testowego w próbce pomiarowej na 3 sekundy.
  • Pozwól, aby nadmiar płynu spłynął przez długą krawędź paska na chłonny ręcznik papierowy i po 10 sekundach określ, z którym kolorem pola na etykiecie kolor strefy reakcyjnej pokrywa się najdokładniej.
  • Odczytaj odpowiedni wynik w mg/l NH4+ lub NH4-N.
Wyniki
.
Referencje
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002