Metoda analityczna: Analityczne zapewnienie jakości, norma dla formaldehydu
Odczynniki
Nr prod. Nr 104003 Roztwór formaldehydu min. 37 % do analizy
Nr prod. 109099 Roztwór jodu 0,05 mol I2/l 0.1 N roztwór
Nr prod. 109147 Roztwór tiosiarczanu sodu 0,1 mol/l 0,1 N roztwór
Nr prod. 109137 Roztwór wodorotlenku sodu 1 mol/l 1 N roztwór
Nr prod. 100716 Kwas siarkowy 25% do analizy
Nr prod. Nr 105445 Roztwór jodku cynku i skrobi do analizy
Prod. Nr 116754 Woda do analizy
Przygotowanie roztworu podstawowego
W skalibrowanej lub sprawdzonej pod względem zgodności kolbie pomiarowej o pojemności 1000 ml uzupełnić 2.50 ml roztworu formaldehydu min. 37% do kreski wodą destylowaną. Roztwór podstawowy przygotowany zgodnie z tą procedurą ma stężenie około 1000 mg/l formaldehydu.
Precyzyjny test roztworu wzorcowego (roztworu podstawowego) dla formaldehydu
Pipeta 40.0 ml (pełna pipeta) roztworu podstawowego formaldehydu o stężeniu około 1000 mg/l do kolby stożkowej ze szlifowanego szkła o pojemności 300 ml i dodać 50,0 ml (biureta) roztworu jodu o stężeniu 0,05 mol/l i 20 ml roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 1 mol/l. Pozostawić na 15 minut, a następnie dodać 8 ml 25% kwasu siarkowego. Dodać 1 ml roztworu jodku cynku i skrobi, a następnie miareczkować do punktu końcowego roztworem tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,1 mol/l.
Obliczenie dokładnej zawartości roztworu formaldehydu
C1 = zużycie roztworu tiosiarczanu sodu 0,1 mol/l
C2 = ilość roztworu jodu 0,05 mol/l
mg/l formaldehydu = (C2 - C1) x 37.525
Dalsze badane stężenia można przygotować z roztworu podstawowego dokładnie określonego zgodnie z procedurą opisaną powyżej, odpowiednio rozcieńczając.
Stabilność
Przechowywany w chłodnym miejscu (lodówka) roztwór podstawowy zachowuje stabilność przez tydzień. Po upływie tego czasu roztwór podstawowy musi zostać ponownie oznaczony, a odpowiednia wartość musi zostać należycie uwzględniona w dalszym użyciu. Rozcieńczone roztwory badane należy zużyć natychmiast.