Merck
Strona głównaFotometria i reflektometriapH w napojach bezalkoholowych
pH w napojach bezalkoholowych
Oznaczanie pH za pomocą smartfona po reakcji z chemicznie związanym wskaźnikiem pH
Dynamiczna scena nalewania coli do szklanki wypełnionej kostkami lodu, tworząca żywy plusk i podkreślająca gazowaną naturę napoju.
Wprowadzenie
Wartość pH napojów, takich jak napoje bezalkoholowe, jest jednym z najważniejszych parametrów informujących o jakości produktu. Wartość pH napojów bezalkoholowych zazwyczaj waha się od pH 2,5 - 3,5.1
Łatwym sposobem sprawdzenia pH napojów bezalkoholowych są paski testowe.
Analizuj paski testowe MQuant® za pomocą smartfona, aby uzyskać szybkie, wygodne i precyzyjne wyniki. Przetestuj najprostszy sposób określania pH w roztworach wodnych. Ten niedrogi i łatwy w użyciu system wykrywania analitycznego zapewnia niezawodne oznaczanie ilościowe próbek wody, żywności i napojów dla klientów z branży badawczej, przemysłowej, środowiskowej i diagnostycznej.
Niniejsza nota aplikacyjna opisuje oznaczanie wartości pH w napojach bezalkoholowych przy użyciu pasków testowych pH MQuant® w połączeniu z aplikacją MQuant® StripScan.
Metoda eksperymentalna
Specjalne barwniki wskaźnikowe są kowalencyjnie związane z bibułkami odczynnikowymi i zmieniają swoje kolory w zależności od wartości pH próbki.
Materiał próbki
Napoje bezalkoholowe (np. Cola, Cola, napoje energetyczne)
Zakres pomiarowy
pH 0 - 14
Odczynniki i akcesoria
Odczynniki
Odczynniki i akcesoriaOdczynniki
Paski wskaźnikowe pH MQuant® pH 0 - 14 Wskaźnik uniwersalny (1.09535)
Akcesoria
  • Karta MQuant® (dołączona do pudełka z paskami testowymi)
  • Karta MQuant® StripScan./sup> StripScan (można pobrać za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play Store)
Przygotowanie próbki
Próbka może być analizowana w jej oryginalnej postaci.
Analiza próbki
W celu przeprowadzenia analizy należy wykonać następującą procedurę:
  1. Uruchom aplikację.
  2. Przygotuj pasek testowy wskaźnika MQuant® pH i kartę
    MQuant® Card.
  3. Zanurz pasek testowy w nierozcieńczonej próbce (15 - 25 °C) na około 2 sekundy, upewniając się, że strefy reakcyjne są całkowicie zanurzone.
  4. Usuń nadmiar płynu z paska i osusz tylną stronę paska ręcznikiem papierowym.
  5. W aplikacji wybierz parametr pH (1,09535). Na ekranie zostanie wyświetlone odliczanie, które rozpocznie się natychmiast po wybraniu parametru pH.
  6. Tuż przed końcem odliczania umieść pasek testowy na karcie MQuant®.
  7. Po upływie czasu oczekiwania umieść kartę MQuant® z paskiem testowym w wizjerze na ekranie telefonu i ustaw aparat wzdłuż punktów odniesienia.
  8. Zdjęcie zostanie automatycznie zarejestrowane przez aparat smartfona.
  9. Wynik zostanie wyświetlony na ekranie.
Wyniki
W Tabeli 1 znajduje się porównanie dla określenia pH 4 napojów bezalkoholowych za pomocą pasków testowych przy użyciu odczytu wizualnego i StripScan oraz pomiaru elektrodą pH.
Wnioski
Pasek testowy pH MQuant® w połączeniu z aplikacją MQuant® StripScan to szybki i łatwy sposób na analizę wartości pH soków owocowych. Zmierzone wartości są porównywalne z wartościami zmierzonymi za pomocą elektrody pH.
Jak zawsze (przy wypróbowywaniu nowej metody analizy) zaleca się sprawdzenie wiarygodności i porównanie wyników z metodą referencyjną.
Więcej informacji
Produkty
Loading
Referencje
1.
Reddy A, Norris DF, Momeni SS, Waldo B, Ruby JD. 2016. The pH of beverages in the United States. The Journal of the American Dental Association. 147(4):255-263. https://doi.org/10.1016/j.adaj.2015.10.019