Merck
Analiza chemiczna na mokro
Naczynia szklane z różnymi kolorowymi roztworami
Mokra analiza chemiczna obejmuje identyfikację i ilościowe określenie pożądanych pierwiastków obecnych w próbce cieczy przy użyciu kilku metod. Można ją podzielić na dwa główne typy: analiza jakościowa identyfikuje pierwiastki, a analiza ilościowa określa ich ilość. Dzięki odczynnikom chemicznym analit może być użyty do proporcjonalnej konwersji barwnika, który można odczytać wizualnie lub fotometrycznie.  
Analiza chemiczna na mokro obejmuje wiele technik, w tym miareczkowanie, destylację, spektrofotometrię (UV/Vis/IR), kolorymetrię, filtrację, suszenie, ważenie, testy pH i bezpośredni odczyt za pomocą elektrod. Te metody analizy mogą być bardziej pracochłonne w porównaniu z innymi metodami, ponieważ do niektórych z nich nie można zastosować automatyzacji.
Nagrodzone kategorie
Butelki z kwasami
Kwasy
Odkryj szeroki zakres kwasów: Supelco® do analiz, Sigma-Aldrich® dla laboratoriów, SAFC® dla biofarmy. Rozwiązania dostosowane do zróżnicowanych potrzeb.
Produkty w sklepie
Wskaźniki
Nasza szeroka oferta wysokiej jakości wskaźników umożliwia dokładne określenie punktu końcowego dla szerokiej gamy typów miareczkowania.
Produkty w sklepie
Szklane fiolki z podziałką.
Rozpuszczalniki
Zapewniają precyzyjną analizę: Obojętne, certyfikowane fiolki zapobiegają powstawaniu substancji ekstrahowalnych i wymywalnych. Zmniejsz ryzyko dzięki autosamplerowi Supelco®, fiolkom ogólnego przeznaczenia do HPLC, GC/MS, LC/MS.
Produkty w sklepie
Obraz przedstawia białą butelkę płynnego roztworu Titripac wraz z opakowaniem. Butelka ma czarną nakrętkę i jest częściowo owinięta etykietą zawierającą tekst i logo marki. Pudełko opakowania jest białe z zielonymi akcentami i zawiera informacje, w tym nazwę produktu, instrukcje użytkowania i kod QR. Zarówno butelka, jak i pudełko umieszczone są na jasnym, jednolitym tle. Pudełko ma wycięty uchwyt ułatwiający przenoszenie.
Odczynniki do miareczkowania
Nasza szeroka gama rozwiązań wolumetrycznych sprawia, że wyniki miareczkowania są wiarygodne. Wyrafinowane opakowania, takie jak Titripac® i nasadka 3S oraz innowacyjne rozwiązania usprawniające proces miareczkowania. W przypadku naszych odczynników SmartChemicals i 3S dostępny jest płynny transfer danych za pomocą znacznika RFID.
Produkty w sklepie
Pomiary pH
PH określa ilościowo ilość wolnych jonów wodorowych i wodorotlenowych obecnych w wodzie, a zatem wartość pH (0-14, przy czym 7 oznacza odczyn obojętny) wskazuje kwasowość i zasadowość roztworu. Pomiar pH jest najważniejszym testem wykonywanym w laboratoriach, ponieważ wiele procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych zależy od pH. Pomiar pH za pomocą pH-metru daje najdokładniejsze wyniki. Miernik pH mierzy różnicę napięcia między dwiema elektrodami zanurzonymi w roztworze. Standardowe roztwory buforowe są używane do kalibracji miernika pH w celu uzyskania wiarygodnych i powtarzalnych wyników.
Oznaczanie BZT
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT) mierzy ilość rozpuszczonego tlenu zużytego przez mikroorganizmy w tlenowym rozkładzie materii organicznej z wody. Oznaczanie BZT szacuje ilość biodegradowalnej materii organicznej obecnej w ściekach, ściekach i zanieczyszczonych wodach. Dwie powszechnie stosowane metody pomiaru BZT to metoda rozcieńczania i metoda manometryczna.
  • Metoda rozcieńczania: Jest to standardowa metoda, w której próbka (woda rozcieńczająca) jest przygotowywana przez dodanie nieorganicznych składników odżywczych, soli buforowych i wystarczającej ilości bakterii do oczyszczonej wody. Następnie przygotowuje się kilka poziomów rozcieńczenia próbki. Butelki z BZT napełnia się do pełna, zakręca, zamyka i inkubuje w ciemności w temperaturze 20°C przez 5 dni. Poziomy rozpuszczonego tlenu są mierzone przed i po 5-dniowym okresie inkubacji. Różnica tych dwóch wartości, skorygowana o rozcieńczenie i ślepą próbę, jest wartością BZT5.
  • Metoda manometryczna: W tej metodzie manometr jest zamontowany w butelce zawierającej nierozcieńczoną próbkę. W sposób ciągły monitoruje on spadek ciśnienia powietrza wewnątrz butelki, co odzwierciedla ilość tlenu pobieranego przez próbkę. Metoda ta jest łatwiejsza niż metoda rozcieńczania, ponieważ nie wymaga rozcieńczania, a ciągłe pomiary są osiągalne.
Oznaczanie ChZT
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) to pomiar tlenu wymaganego do chemicznego utleniania substancji organicznych w wodzie. Dlatego ChZT ocenia jakość wody i ścieków.
Test ChZT jest przeprowadzany w obecności silnego utleniacza w warunkach kwaśnych. Do próbki dodawany jest znany nadmiar utleniacza, a po zakończeniu utleniania ilość utleniacza pozostałego w roztworze jest szacowana przez miareczkowanie za pomocą roztworu wskaźnikowego. Test ChZT trwa do 2-3 godzin w porównaniu do BZT (5 dni) i mierzy wszystkie zanieczyszczenia organiczne, w tym niebiodegradowalne substancje organiczne.
ChZT można analizować za pomocą kuwety wstępnie wypełnionej odczynnikami zawierającymi chrom (VI), który przekształca się w chrom (III) przez zanieczyszczenia organiczne próbki podczas wstępnej obróbki termicznej. Ilość zużytego chromu (VI) jest proporcjonalna do ilości ChZT i może być wykryta bezpośrednio za pomocą fotometrii.
NP Analyzers
Składniki odżywcze gleby, takie jak azot (N) i fosfor (P), są niezbędne do wzrostu roślin. Wzrost depozytów N szkodzi ekosystemowi gleby, ponieważ zwiększa kwasowość gleby, tworzy nierównowagę składników odżywczych, zmienia skład drobnoustrojów glebowych i przyczynia się do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym konieczne jest rutynowe testowanie N w laboratoriach spożywczych i środowiskowych.
Istnieje wiele metod oznaczania N. Metody te wymagają wstępnego etapu utleniania, który przekształca związki organiczne zawierające azot w nieorganiczne jednostki azotu. Etap utleniania można przeprowadzić za pomocą jednej z następujących metod: (1) trawienie Kjeldahla, (2) utlenianie ultrafioletem (UV), (3) utlenianie nadsiarczanem i (4) utlenianie w wysokiej temperaturze (spalanie).
Pomiar P stał się kluczowym krokiem w analizie środowiskowej. Wysokie poziomy P i N w zbiornikach wodnych mogą zagrozić jakości wody, ponieważ powodują szybki wzrost toksycznych glonów. Analiza P jest zwykle wykonywana metodą kwasu askorbinowego i molibdenianu, np. za pomocą gotowego do użycia zestawu testowego, który jest analizowany ilościowo za pomocą fotometru. Analizatory N i P mogą być samodzielnymi urządzeniami lub kombinacją obu analizatorów.
Analiza TOC
Całkowity węgiel organiczny (TOC) określa ilość węgla obecnego w związku organicznym. TOC jest wysoce czułym, niespecyficznym pomiarem całej materii organicznej obecnej w próbce. W związku z tym jest on wykorzystywany do regulacji zrzutów organicznych substancji chemicznych do środowiska w zakładzie produkcyjnym. Wykrywanie TOC jest również ważnym aspektem w dziedzinie oczyszczania wody pitnej ze względu na dezynfekcję produktów ubocznych. Istnieją różne podejścia do określania TOC:
  • Pomiary off-line wykonywane na próbkach wody zebranych do pojemników i transportowanych do przyrządu.
  • Pomiary on-line, przyrząd jest podłączony bezpośrednio do strumienia oczyszczonej wody.
  • Oksydacja cząsteczek organicznych.
  • Instrumenty określające TOC, zaprojektowane do selektywnego wykrywania CO2.
Metoda ta jest często uważana za metodę uzupełniającą ChZT i może być również wykonywana za pomocą specjalnych zestawów testów komórkowych.
Rozpuszczanie / Trawienie
Przygotowanie próbki jest ważnym krokiem w procesie analitycznym. Próbki często nie nadają się do bezpośredniej analizy i dlatego wymagają etapu przygotowania próbki. Celem jest przekształcenie analitu w jednorodnie rozpuszczoną formę. Ponieważ ilość odczynników używanych do przygotowania próbki jest wysoka w porównaniu do samej próbki, odczynniki muszą mieć odpowiednią czystość, aby uniknąć zanieczyszczenia próbki lub fałszywie dodatnich wyników. Przygotowanie próbki obejmuje techniki takie jak rozpuszczanie, trawienie, topienie, ekstrakcja i wiele innych. W analizie nieorganicznej często stosuje się trawienie w celu przekształcenia trudno rozpuszczalnych próbek w ciekłą, a tym samym łatwą do analizy formę. Kwasy, żrące zasady, zasady i sole są stosowane jako środki trawiące i muszą być dostępne w dobrej jakości, aby uniknąć zanieczyszczenia próbki.
Analiza grawimetryczna
Analiza grawimetryczna jest stosowana w chemii analitycznej do ilościowego oznaczania analitu na podstawie jego masy. Różne rodzaje tej metody analizy obejmują wytrącanie, ulatnianie i metodę elektroanalityczną. Kilka nieorganicznych odczynników jest niezbędnych do analizy grawimetrycznej, aby uzyskać pożądaną reakcję z analitem.