Merck
Strona głównaAnaliza chemiczna na mokroJak używać butelki z gęstością
Jak używać butelki z gęstością
Butelka o dużej gęstości z korkiem
Butelki do pomiaru gęstości, znane również jako piknometry lub butelki do pomiaru ciężaru właściwego, są używane głównie do określania gęstości cieczy o umiarkowanej lepkości. Nie są to przyrządy wolumetryczne, jednak są one skalibrowane "na zawartość", tak jak w przypadku kolb wolumetrycznych.
Obsługa
  1. Określ wagę suchej i pustej butelki do pomiaru gęstości.
  2. Napełnij butelkę do pomiaru gęstości cieczą, unikając pęcherzyków powietrza. Szyjka powinna być przykryta do około 1/3.
  3. W łaźni termostatycznej ustaw temperaturę butelki i jej zawartości na 20°C.
  4. Wyrównaj odpowiednio korek, termometr butelki do pomiaru gęstości zgodnie z oznaczeniem i włóż ostrożnie. Rurka kapilarna napełni się, a wyparta ciecz wypłynie.
  5. Ostrożnie osusz zewnętrzne powierzchnie korka (odpowiednio bocznej kapilary) i butelki z gęstością chusteczką.
  6. Określ wagę napełnionej butelki z gęstością.
  7. Aby zapobiec potencjalnemu zanieczyszczeniu butelki lub badanej próbki, trzymaj butelkę suchymi rękami.
.
Oblicz gęstość na podstawie masy i objętości cieczy w temperaturze referencyjnej 20 °C. Objętość jest wygrawerowana na butelce. Użyj następującego równania:
Gęstość (ρ) = Masa (m)/Objętość (V)
Uwzględnij wyporność powietrza podczas ważenia.
Uwaga: Skalibrowane butelki do pomiaru gęstości mają unikalny numer identyfikacyjny na wszystkich częściach składowych.
ZALETY KORZYSTANIA Z BUTELKI DO GĘSTOŚCI W OKREŚLANIU GĘSTOŚCI PŁYNÓW
  • Precyzja: Butelki do gęstości są zaprojektowane tak, aby miały dokładnie znaną objętość, co pozwala na dokładne pomiary gęstości cieczy.
  • Bezpośredni pomiar: Dzięki bezpośredniemu pomiarowi masy i objętości cieczy gęstość można obliczyć bez konieczności stosowania skomplikowanych konwersji lub dodatkowych obliczeń.
  • Niezawodność: Zastosowanie butelki do pomiaru gęstości zapewnia niezawodną metodę określania gęstości cieczy, co ma kluczowe znaczenie w różnych zastosowaniach naukowych, przemysłowych i kontroli jakości.
  • Szerokie zastosowanie: Butelki do pomiaru gęstości mogą być stosowane do szerokiej gamy cieczy, dzięki czemu są wszechstronne i odpowiednie do różnych rodzajów próbek.
  • Kontrola jakości: W warunkach przemysłowych pomiary gęstości są ważne dla procesów kontroli jakości, a użycie butelek do pomiaru gęstości zapewnia dokładne i spójne wyniki.