Merck
Strona głównaProduktySprzęt laboratoryjnyObsługa próbekPojemniki laboratoryjne i przechowywanie
Pojemniki laboratoryjne i przechowywanie
Wydajne laboratoria z efektywnymi rozwiązaniami pamięci masowej
Zorganizowane laboratorium ułatwia lokalizowanie i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych w razie potrzeby, zmniejszając ilość odpadów i redukując liczbę zamówień składanych w ostatniej chwili, jednocześnie zwiększając wydajność i produktywność. Oferujemy niezbędne, elastyczne rozwiązania do przechowywania w laboratorium, w tym butelki i karboje, płytki, stojaki i pudełka, zbiorniki, folie uszczelniające i probówki, które chronią materiały i umożliwiają naukowcom efektywne wykonywanie codziennych zadań, pomagając jednocześnie utrzymać porządek w laboratorium.  
  • Pojemniki w różnych rozmiarach i wykonane z różnych materiałów, aby spełnić wymagania w zakresie zgodności próbek, temperatury i substancji chemicznych
  • Oszczędność miejsca dla małych lub gęsto zaludnionych przestrzeni laboratoryjnych
  • Inteligentne konstrukcje dla wspólnych i komunalnych materiałów
  • Rozwiązania umożliwiające śledzenie i lokalizację zapasów
Rozwiązania do przechowywania w laboratoriach powinny być wybierane w oparciu o zastosowanie, przepływ pracy, pojemność i zamierzony materiał do przechowywania. 
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Butelki & Carboys
Butelki są najczęściej używane do przechowywania chemikaliów, rozpuszczalników i innych płynów i są dostępne w określonych kształtach, aby dostosować się do potrzeb związanych z odzyskiwaniem, bezpieczeństwem i przechowywaniem. Butelki są wykonane ze szkła zapewniającego obojętność lub z różnych tworzyw sztucznych o różnej kompatybilności chemicznej. Przezroczyste szkło lub naturalne tworzywa sztuczne zapewniają maksymalną widoczność. W przypadku materiałów wrażliwych na światło zaleca się stosowanie szkła o bursztynowym zabarwieniu i nieprzezroczystych tworzyw sztucznych. Butelki mogą być jednorazowe lub wykonane z materiałów umożliwiających autoklawowanie lub czyszczenie w celu ponownego użycia w razie potrzeby.
Butelki typu carboys są idealne do przechowywania i transportu większych objętości cieczy, a ich zaletą jest możliwość łatwego dostępu do zawartości dzięki dostępnym króćcom.
Płytki do przechowywania
Nasz wybór 48-, 96- i 384-dołkowych polipropylenowych mikropłytek do przechowywania oraz Corning®, Brand® i Płytki głębokodołkowe Nunc® są ekonomicznym i niezawodnym rozwiązaniem do przechowywania próbek do wysokowydajnych badań przesiewowych i testów o niskim poziomie wiązania w odkrywaniu leków, biologii molekularnej i zastosowaniach genomicznych.
Racks & Boxes
Stojaki służą do podtrzymywania, organizowania i przechowywania różnego rodzaju szkła, sprzętu laboratoryjnego i innych przedmiotów. Stojaki laboratoryjne są dostępne dla pipet, probówek, mikrotub, fiolek, szalek Petriego, mikropłytek i innego sprzętu laboratoryjnego. Stojaki są wykonane z różnych materiałów, w tym z gładkiego i pokrytego żywicą epoksydową metalu, drewna i różnych tworzyw sztucznych. Stojaki na probówki i mikrotuby mają otwory o różnych rozmiarach, aby pomieścić określone średnice probówek. 
Pudełka są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, z przegrodami i bez oraz z różnych materiałów, aby spełnić wymagania zgodności chemicznej i temperaturowej.
  • Ogólne pudełka i pojemniki używane do przechowywania i transportu produktów i próbek.
  • Pudełka na szkiełka mikroskopowe są używane do przechowywania, organizowania i bezpiecznego transportu szkiełek mikroskopowych.
  • Pudełka kriogeniczne i do zamrażarek, dostępne z poliwęglanu lub wodoodpornej płyty pilśniowej, są używane do przechowywania materiałów w niskich temperaturach i zamrażarkach kriogenicznych. Pudełka te są dostępne z przegrodami zaprojektowanymi tak, aby pasowały do różnych rozmiarów probówek. Poliwęglanowe pojemniki do przechowywania fiolek kriogenicznych mogą być wyposażone w przezroczyste pokrywy ułatwiające identyfikację próbek.
Folie i folie uszczelniające
Folie i taśmy uszczelniające zapewniają szczelne zamknięcie, chroniąc materiały przechowywane w probówkach, płytkach, kolbach i innych pojemnikach. Dostępne są przezroczyste plomby samoprzylepne zapewniające widoczność próbek, a także nieprzezroczyste kolory dla materiałów wrażliwych na światło. Uszczelnienia termiczne oferują szerszą kompatybilność chemiczną i temperaturową. Elastyczne folie, w tym na bazie parafiny Parafilm® i na bazie polietylenu Folie DuraSeal®  można rozciągać na naczyniach o różnych kształtach, aby zapobiec parowaniu. Folie na bazie aluminium są przeznaczone do uszczelniania płytek PCR i innych próbek w gorących lub zimnych warunkach przechowywania. Uszczelnienia gazoprzepuszczalne są idealne do zastosowań w hodowli komórkowej, gdy wymagana jest wymiana CO2 .
Dowiedz się, jak wybrać odpowiednią folię uszczelniającą w naszym Drzewo decyzyjne folii uszczelniającej.
Tubes
Tubes są używane do zbierania, transportu, przechowywania i testowania próbek stałych lub ciekłych. Podczas gdy niektóre probówki są przeznaczone do ogólnego użytku, probówki przeznaczone do konkretnych zastosowań, w tym probówki testowe, probówki hodowlane, probówki do wirówek, probówki do mikrowirówek, probówki PCR i kriotuby są zaprojektowane tak, aby spełniały określone wymagania dotyczące temperatury, siły, sterylności i kompatybilności chemicznej. W zależności od trwałości, obojętności i innych cech można wybrać wiele rodzajów szklanych i plastikowych materiałów, z których wykonane są probówki. Probówki z okrągłym i stożkowym dnem mogą zwiększyć odzysk próbki. Probówki jednorazowe i wielokrotnego użytku są dostępne w zależności od wygody i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Zakrętki zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo, zapobiegając wyciekom i rozlaniu. Zamknięcia zatyczkowe i zatrzaskowe ułatwiają manipulowanie probówkami.