Płytki TLC Silica Gel 60 G z gipsem
Płytki TLC z żelem krzemionkowym 60 G składają się z żelu krzemionkowego o wielkości porów 60 Å jako preparatu adsorpcyjnego, z gipsem jako materiałem wiążącym. Gips jest zawarty w żelu krzemionkowym w postaci półwodnego siarczanu wapnia (1/2CaSO4).
Nasze wysoce wytrzymałe płytki TLC z żelem krzemionkowym z gipsem jako spoiwem są zalecane dla klientów pracujących w laboratoriach QA/QC przy użyciu metod monografii Farmakopei Europejskiej (Ph. Eu.). Ponieważ klienci ci wymagają płytek TLC z gipsem i nie chcą używać klasycznych płytek TLC z organicznymi spoiwami do analizy.
Płytki wykazują pełną zgodność z Farmakopeą Międzynarodową i zostały wymienione w około 200 metodach monograficznych opisanych w Farmakopei Europejskiej (Ph. Eu.). Te płytki TLC z żelem krzemionkowym 60 G spełniają wymagania testu wydajności TLC Farmakopei Europejskiej, oprócz naszych wewnętrznych standardowych testów kontroli jakości, co dowodzi ich najwyższej jakości.
Test wydajności TLC to rozdział chromatograficzny, który polega na zastosowaniu odpowiedniej (10 μL dla normalnej płytki TLC i 1 μL do 2 μL dla płytki o drobnym rozmiarze cząstek) objętości roztworu testowego TLC R (odczynnik 1116600) na płytce. Następnie płytkę pozostawia się do rozwinięcia do długości równej dwóm trzecim wysokości płytki, w fazie ruchomej składającej się z 20 objętości metanolu R i 80 objętości toluenu R. Pomyślne rozwinięcie czterech wyraźnie oddzielonych plamek wskazuje na wynik pozytywny. Plamka zieleni bromokrezolowej o wartości Rf mniejszej niż 0,15, plamka oranżu metylowego o wartości Rf w zakresie 0,1-0,25, plamka czerwieni metylowej o wartości Rf w zakresie 0,35-0,55 i wreszcie plamka czerwieni sudanowej G o wartości Rf w zakresie 0,75-0,98.
Rysunek 1.Chromatogram płytek TLC Silica Gel 60 G w teście wydajności Ph. Eur.
Rozwinięcie czterech wyraźnie oddzielonych plamek, z wartościami Rf w wyznaczonym zakresie, wskazuje na obiecaną jakość naszych płytek TLC z żelem krzemionkowym G.
Test identyfikacji atenololu i chlortalidonu w tabletkach zgodnie z monografią Farmakopei Europejskiej
Atenolol jest selektywnym antagonistą receptora β1, należącym do grupy beta-blokerów, klasy leków stosowanych głównie w chorobach układu krążenia.
Chlortalidon to lek moczopędny stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, pierwotnie sprzedawany jako Hygroton w USA. Jest opisywany jako diuretyk tiazydowy i często stosowany w leczeniu nadciśnienia i obrzęków.
W tej nocie aplikacyjnej ilustrujemy, w jaki sposób żel krzemionkowy G F254 płytki są odpowiednie do analizy Atenololu i Chlortalidonu w leku złożonym zgodnie z warunkami eksperymentalnymi zgodnie z testem TLC identyfikacji Farmakopei Europejskiej dla Atenololu (wersja 9.0).
Rysunek 2. Chromatogram TLC do identyfikacji atenololu i chlortalidonu w tabletkach złożonych