Merck
Test enzymatyczny celulazy
1. Cel
Standaryzacja procedury oznaczania enzymatycznego celulazy.
2. Zakres
Niniejsza procedura ma zastosowanie do wszystkich produktów celulazy i hemicelulazy.
3. Definicje
3.1 Metoda: Spektrofotometryczne oznaczanie szybkości zatrzymania
3.2 Warunki: T = 37 °C, pH = 5,0, Abs340nm, Droga światła = 1 cm
3.3 ATP = Adenozyno-5'-Trifosforan
3.4 ADP = Adenozyno-5'-Difosforan
3.5 β-NAD = Dinukleotyd β-Nikotynamidoadeninowy, forma utleniona
3.6 β-NADH = Dinukleotyd β-Nikotynamidoadeninowy, forma zredukowana
3.7 G-6PDH = Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa
3.8 G-PG = 6-fosfo-D-glukonian
3.9 Celuloza + H2O Celulaza> D-Glukoza
3.10 D-glukoza + ATP heksokinaza> 6-fosforan D-glukozy + ADP
3.11 6-fosforan D-glukozy + β-NAD G-6PDH> 6-PG + β-NADH
3.12 Definicja jednostki: Jedna jednostka uwalnia 1,0 μmola glukozy z celulozy w ciągu jednej godziny przy pH 5,0 w temperaturze 37 °C (czas inkubacji 2 godziny).
3.13 Końcowe stężenie testu: W mieszaninie reakcyjnej o objętości 5,00 ml końcowe stężenia wynoszą 40 mM octanu sodu, 4% (w/v) Sigmacell i 2-6 jednostek celulazy.
4. Dyskusja
N/A
5. Obowiązki
Odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszej procedury zgodnie z jej zapisami spoczywa na przeszkolonym personelu działu usług analitycznych, wsparcia nowych produktów oraz badań i rozwoju.
6. Bezpieczeństwo
Odniesienie do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS) w celu zapoznania się z zagrożeniami i odpowiednimi środkami ostrożności dotyczącymi postępowania.
7. Procedura
7.1 Odczynniki
7.2 Materiały/sprzęt
7.3 Powiązane procedury operacyjne
N/A
7.4 Przygotowanie roztworu
7.4.1  50 mM bufor octanu sodu, pH 5.0 w temperaturze 37°C
7.4.1.1  Przygotować 200 ml w wodzie dejonizowanej przy użyciu 1,36 g octanu sodu, trihydratu, nr prod. Nr S8625. Doprowadzić do pH 5,0 w temperaturze 37°C za pomocą 1N HCl, nr prod. Nr H3162.
7.4.2  5% (w/v) Sigmacell Solution (Sigmacell)
7.4.2.1    Przygotować 100 ml w 50 mM buforze octanu sodu, używając 5 g mikrokrystalicznego roztworu Sigmacell typu 20, nr prod. Nr S3504. Wymieszać i delikatnie podgrzać do uzyskania jednorodnej zawiesiny.
7.4.3  Fiolka do oznaczania glukozy (HK)
7.4.3.1  Użyć odczynnika do oznaczania glukozy (HK), nr prod. Nr G3293. Zawartość rozpuścić zgodnie z instrukcjami na etykiecie.
7.4.4  Roztwór enzymu celulazy (celulaza)
7.4.4.1  Bezpośrednio przed użyciem przygotować roztwór zawierający 2-6 jednostek/ml celulazy w zimnej wodzie dejonizowanej.
7.5 METODA TESTOWA
7.5.1  Odmierzyć pipetą (w mililitrach) następujące ilości do jednorazowych probówek hodowlanych ze szkła borokrzemowego:
7.5.1.1   Wyrównać do temperatury 37 °C.
7.5.1.2   Następnie dodać:
7.5.1.3   Natychmiast wymieszać zarówno Test, jak i Próbę Ślepą przez wirowanie. Za pomocą łaźni z wytrząsarką inkubować zarówno Test, jak i Próbę Ślepą w temperaturze 37 °C przez dokładnie 120 minut z umiarkowanym wytrząsaniem.
7.5.1.4    Natychmiast przenieść zarówno Test, jak i Próbę Ślepą do łaźni z lodem. Odstawić, aż zawiesiny opadną. Wirować z prędkością około 4000 obr/min przez około 2 minuty w celu oczyszczenia. Użyj supernatantu w kroku 7.5.2.2.
7.5.2    Odmierz pipetą (w mililitrach) następujące ilości do odpowiednich kuwet:
7.5.2.1    Wyrównać do 25 °C. Monitorować A340nm aż do uzyskania stałej wartości, używając odpowiednio termostatowanego spektrofotometru. Zapisz początkową wartość A340nm zarówno dla testu, jak i próby ślepej.
7.5.2.2   Następnie dodaj:
7.5.2.3   Natychmiast wymieszać przez odwrócenie i rejestrować wzrost A340nm aż do zakończenia (przez około 5 minut). Uzyskać końcową wartość A340nm zarówno dla testu, jak i próby ślepej.
7.6 OBLICZENIA
7.6.1    ΔA340nm Test = A340nm Test końcowy - A340nm Test początkowy
7.6.2    ΔA340nm Blank = A340nm Blank Final - A340nm Blank Initial
7.6.
7.6.3    Jednostki/ml enzymu =  .
(ΔA340nm Test - ΔA340nm Blank) (3.1) (5) (DF)
(6.22) (2) (1) (0.1)
.
7.6.3.1    3.1 = Objętość końcowa (w mililitrach) etapu 7.5.2
7.6.3.2    5 = Całkowita objętość (w mililitrach) mieszaniny reakcyjnej etapu 7.5.1
7.6.3.3    DF = współczynnik rozcieńczenia
7.6.3.4    6.22 = milimolarny współczynnik ekstynkcji β-NADH przy 340 nm
7.6.3.5    2 = współczynnik konwersji z 2 godzin na 1 godzinę zgodnie z definicją jednostki
7.6.3.6    1 = Objętość (w mililitrach) celulazy użytej w kroku 7.5.1
7.6.3.7    0,1 = objętość (w mililitrach) z etapu 7.5.1 użyta w etapie 7.5.2
7.
7.6.3.8 Units/mg solid =
Units/mL enzyme
mg stałego/ml enzymu
8. Odniesienia i załączniki
8.1 Załącznik: Formularz raportu
8.2 Referencje: Worthington, C.E. (1988) Worthington Enzyme Manual, pp76-79, Worthington Biochemical Corporation, Freehold, NJ
9. Zatwierdzenie
Przegląd, zatwierdzenia i podpisy dla tego dokumentu zostaną wygenerowane elektronicznie przy użyciu DocCompliance (QUMAS). Prosimy o wydrukowanie kopii "Do użytku", jeśli wymagana jest kopia papierowa z weryfikacją podpisu.