Merck
Strona głównaTesty aktywności enzymówProcedura testu dla proteazy
Procedura testu dla proteazy
Zasada
Proteinaza alkaloficzna
Pojawienie się peptydów jest mierzone jako ekwiwalent tyrozyny przy 275 nm za pomocą spektrofotometrii.
Definicja jednostki
Jedna jednostka powoduje wzrost gęstości optycznej przy 275 nm odpowiadający jednemu mikromolowi tyrozyny na minutę w warunkach opisanych poniżej.
Metoda
Odczynniki
.
Procedura
  1. Zanieść pipetą 3,0 ml roztworu substratu (A) do probówki testowej i wyrównać w temperaturze 30 ℃ przez 5 minut.
.
  1. Dodaj 0,5 ml roztworu enzymu* i wymieszaj.
  2. Po dokładnie 10 minutach w temperaturze 30 ℃ dodaj 3,2 ml mieszaniny TCA (B), aby zatrzymać reakcję.
  3. Inkubować przez kolejne 20 minut w temperaturze 30 ℃.
  4. Przefiltrować mieszaninę bibułą filtracyjną (Toyo Roshi No.131) i zmierzyć gęstość optyczną przesączu przy 275 nm (test OD).
W tym samym czasie przygotować ślepą próbę, najpierw mieszając roztwór substratu z 3,2 ml mieszaniny TCA (B) po 10 minutach inkubacji w temperaturze 30 ℃, a następnie dodając roztwór enzymu i przeprowadzić tę samą procedurę (procedura 4-5) w teście (ślepa próba OD).
* Rozpuścić preparat enzymatyczny w lodowatym 10 mM buforze boraksowo-naftowym, pH 11,0 i rozcieńczyć do 0,1-0.4U/ml rozcieńczalnikiem enzymatycznym (C), bezpośrednio przed testem.
Obliczenia
Aktywność można obliczyć za pomocą następującego wzoru:
Aktywność objętościowa
Aktywność wagowa (U/mg)=(U/mL)×1/C
Ta procedura ma charakter informacyjny. 