Merck
Procedura testu dla lipazy
Zasada
Procedura testu dla lipazy
Pojawienie się barwnika chinoneiminy jest mierzone przy 545 nm za pomocą spektrofotometrii.
Definicja jednostki
Jedna jednostka powoduje powstawanie jednego mikromola glicerolu (pół mikromola barwnika chinoneiminy) na minutę w warunkach opisanych poniżej.
Metoda
Odczynniki
Procedura
(1. krok)
  1. Nanieść pipetą 2,0 ml emulsji oliwy z oliwek (A) do probówki i wyrównać w temperaturze 37 ℃ przez około 5 minut.
.
  1. Dodaj 0,2 ml roztworu enzymu* i wymieszaj.
  2. Po dokładnie 15 minutach w temperaturze 37 ℃, dodaj 2,0 ml roztworu TCA (E), aby zatrzymać reakcję i usuń osad przez filtrację przez bibułę filtracyjną (Toyo-Roshi nr 131 lub Whatman nr 42).
(2. krok)
  1. Pipetą pobrać 0,05 ml przesączu.05 ml tak otrzymanego filtratu do probówki.
  2. Dodaj 3,0 ml odczynnika wywołującego kolor (G) i inkubuj w temperaturze 37 ℃ przez 15 minut.
  3. Pomiar gęstości optycznej przy 545 nm względem wody (test OD).
W tym samym czasie przygotuj próbę ślepą, najpierw mieszając 2.0 ml emulsji oliwy z oliwek (A) po 15 minutach inkubacji w temperaturze 37 ℃ z 2,0 ml roztworu TCA, a następnie dodanie roztworu enzymu (pierwszy krok). Używając przesączu uzyskanego z mieszaniny, przeprowadzić drugi etap, stosując tę samą procedurę co w teście i zmierzyć gęstość optyczną przy 545 nm (OD blank).
* Rozpuścić preparat enzymatyczny w lodowatym rozcieńczalniku enzymatycznym (H) i rozcieńczyć do 0.4-1,2 U/ml tym samym buforem, bezpośrednio przed testem.
Obliczenia
Aktywność można obliczyć za pomocą następującego wzoru:
Obliczenia aktywności objętościowej
Aktywność wagowa (U/mg)=(U/mL)×1/C
Ta procedura ma charakter informacyjny. 