H3162
Hydrochloric acid solution
1.0 N
Synonim(y):
Hydrogen chloride solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HCl
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
36.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócSzukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?