Merck
Strona głównaTesty aktywności enzymówTest enzymatyczny katalazy (EC 1.11.1.6)
Test enzymatyczny katalazy (EC 1.11.1.6)
Opis
Ta procedura może być stosowana dla wszystkich produktów katalazy.
Ciągłe spektrofotometryczne oznaczanie szybkości redukcji (A240, droga światła = 1 cm) opiera się na następującej reakcji:
eq 1
Definicja jednostki: Jedna jednostka katalazy rozkłada 1,0 µmola H2O2 na minutę przy pH 7.0 w temperaturze 25°C, podczas gdy stężenie H2O2 spada z 10,3 mM do 9,2 mM. Szybkość zanikania H2O2 jest śledzona poprzez obserwację szybkości spadku absorbancji przy 240 nm.
Wymagane odczynniki i sprzęt
1.0 M dwuzasadowy roztwór fosforanu potasu (Numer katalogowy P8584)
1.0 M jednozasadowy roztwór fosforanu potasu (Numer katalogowy P8709)
Wodorotlenek potasu (Numer katalogowy P1767)
kwas chlorowodorowy (Numer katalogowy H1758)
Nadtlenek wodoru [30% (w/w), Numer katalogowy H1009]
Kuwety i spektrofotometr z termostatem
Środki ostrożności
W celu uzyskania informacji dotyczących zagrożeń i bezpiecznego postępowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki.
Instrukcje przygotowania (Przechowywanie/Stabilność)
Do przygotowania odczynników należy używać ultraczystej wody (≥18 MΩ×cm rezystywności w temperaturze 25 °C).
  1. Bufor fosforanowy (50 mM bufor fosforanu potasu, pH 7.0 w 25 °C)
    Aby przygotować 200 ml:
    - Dodaj 6,15 ml 1.0 M dwuzasadowego roztworu fosforanu potasu  (numer katalogowy P8584) do zlewki.
    - Dodaj 3.85 ml 1.0 M roztworu jednozasadowego fosforanu potasu  (numer katalogowy P8709).
    - Uzupełnij końcową objętość do 200 ml używając ultraczystej wody.
    - Dostosuj pH do 7,0 w 25 °C używając 1 M KOH lub HCl.
  2. Roztwór nadtlenku wodoru [0.036% (w/w)] - Przygotować w buforze fosforanowym przy użyciu nadtlenku wodoru (30% (w/w), numer katalogowy H1009). Oznacz wartość A240 tego roztworu, używając buforu fosforanowego jako próby ślepej. Wartość A240 musi wynosić od 0,550 do 0,520 jednostek absorbancji. W razie potrzeby dodać nadtlenek wodoru w celu zwiększenia absorbancji lub bufor fosforanowy w celu zmniejszenia absorbancji. Przechowywać roztwór schłodzony na lodzie podczas oznaczania.
  3. Roztwór katalazy -
    - Produkty katalazy dostarczane w postaci liofilizowanego proszku.
      a. Przygotować roztwór początkowy o stężeniu 10 mg/ml w zimnym buforze fosforanowym (roztwór będzie lekko mętny).
      b. Bezpośrednio przed użyciem rozcieńczyć do ~100 jednostek/ml w zimnym buforze fosforanowym. Wtórne rozcieńczenie
          musi być przygotowywane za każdym razem od nowa.
    - Produkty katalazy dostarczane w postaci krystalicznej zawiesiny, takie jak numer katalogowy C30.
       a. Inkubować produkt w temperaturze 37°C przez ~1 godzinę, aby uzyskać całkowite rozpuszczenie.
       b. Używając pipety wyporowej, przygotować początkowe rozcieńczenie ~1000 jednostek/ml w buforze fosforanowym o temperaturze 37°C
        .
       c. Inkubować wstępne rozcieńczenie przez ~1 godzinę w temperaturze 37 °C, aż do uzyskania rozpuszczenia (bez zawirowań).
       d. Bezpośrednio przed użyciem wykonać wtórne rozcieńczenie do ~100 jednostek/ml w buforze fosforanowym o temperaturze 37 °C.
          Wtórne rozcieńczenie musi być przygotowywane za każdym razem od nowa.
Procedura
Końcowe stężenia testu - W mieszaninie reakcyjnej o objętości 3,00 ml końcowe stężenia wynoszą ~50 mM fosforanu potasu, 0,036% (w/w) nadtlenku wodoru i ~10 jednostek katalazy.
  1. Używając odpowiedniego termostatowanego spektrofotometru ustawionego na A240 i 25 °C, wygasić przyrząd względem kuwety kwarcowej zawierającej bufor fosforanowy.
  2. Dozuj pipetą 2,90 ml roztworu nadtlenku wodoru do kuwety kwarcowej.
    Uwaga: Przeprowadź tylko jeden test na raz.
  3. Umieść kuwetę w spektrofotometrze i pozwól substratowi ustabilizować się do temperatury 25°C.
  4. Następnie dodaj 0,10 ml roztworu katalazy do kuwety. Natychmiast wymieszać przez odwrócenie i monitorować spadek absorbancji wykonując jeden odczyt na sekundę przez ~180 sekund.
  5. Zapisać czas wymagany do spadku A240 z 0.45 do 0,40 jednostek absorbancji.
  6. Przeprowadź kroki 1-5 w trzech powtórzeniach.
Wyniki
Obliczenia
  1.          Jednostki/mL enzymu =        
(3.45) (df)
(czas) (0.1)
Gdzie:
3.45 = odpowiada rozkładowi 3.45 µmoli nadtlenku wodoru w 3.0 ml mieszaniny reakcyjnej powodującemu spadek A240 z 0.45 do 0.40
df = współczynnik rozcieńczenia
czas = minuty potrzebne do spadku A240 z 0,45 do 0,40 jednostki absorbancji
0,1 = mililitr enzymu dodanego do kuwety
  2.        Units/mg solid =        
jednostki/mL enzymu
mg stałe/mL enzymu
.
Materiały
Loading
1.
Beers Jr. R, Sizer I. 1952. A spectrophotometric method for measuring the breakdown of hydrogen peroxide by catalase. J. Biol. Chem.. 195(1):133-40.
2.
Stern K. 1937. On the absorption spectrum of catalase. J. Biol. Chem.. 121561-72.