Enzymy peroksydazy chrzanowej (HRP)
Nasza peroksydaza chrzanowa jest specjalnie wyselekcjonowana i uprawiana z korzeni chrzanu, a nasi hodowcy nieustannie wdrażają wieloletnią historię ulepszeń procesu, które zapewniają jakość, spójność i zoptymalizowaną wydajność. Od dziesięcioleci produkujemy peroksydazę w naszym zakładzie produkcyjnym ISO 9001:2000 w St. Louis w wielokilogramowych partiach. Podczas gdy podaż chrzanu w innych częściach świata była problemem, podaż chrzanu w Ameryce Północnej wzrosła. Nasz zakład produkcyjny w St. Louis wychodzi na obszar doliny Missisipi znany jako American Bottoms, który produkuje 60% światowego chrzanu.
Zakład produkcyjny ma doświadczoną, dobrze wyszkoloną siłę roboczą, która przestrzega rygorystycznych procedur operacyjnych w zakresie przetwarzania, sprzętu, czyszczenia, testowania i pakowania w ramach solidnych systemów jakości i zapewnienia jakości.
Nasza peroksydaza jest uznawana na całym świecie za standard branżowy w produkcji diagnostycznej i zastosowaniach badawczych na skalę laboratoryjną. Oferujemy różnorodne produkty w oparciu o czystość, zawartość izoform i modyfikacje kowalencyjne, aby sprostać ustalonym zastosowaniom, a także podstawowym potrzebom badawczym.
Czytaj więcej
Powiązane produkty
Funkcja i aktywność peroksydazy chrzanowej
Specyficzna aktywność jest wyrażana w jednostkach pirogallolu. Jedna jednostka pirogallolu utworzy 1,0 mg purpurogaliny z pirogallolu w ciągu 20 s przy pH 6,0 w temperaturze 20° C, chyba że w wykazie wskazano inaczej. Ta jednostka purpurogaliny (20 s) jest równoważna ok. 18 µM jednostek na minutę w temperaturze 25°C.
Jednostki ABTS to kolejna powszechnie stosowana definicja jednostki. Jedna jednostka ABTS utlenia 1 µmol ABTS na minutę w temperaturze 25 °C przy pH 5,0. Używając ABTS jako substratu, obserwuje się około czterokrotnie wyższą aktywność w porównaniu z układem pirogallolu.
RZ (Reinheitszahz) to stosunek absorbancji A403/A275 określony przy 0,5-1,0 mg/ml w wodzie dejonizowanej. Jest to miara zawartości heminy i niekoniecznie wskazuje na aktywność enzymatyczną.
Charakterystyka produktu dla natywnej peroksydazy chrzanowej
Współczynnik ekstynkcji: EmM = 100 przy pomiarze przy 403 nm.1
Masa cząsteczkowa: (ok. 44 kDa)
Zawiera łańcuch polipeptydowy (33 890 Daltonów), heminę plus Ca2+ (ok. 700 Daltonów) i węglowodan (9400 Daltonów).3
Punkt izoelektryczny: Izozymy mieszczą się w zakresie 3,0 - 9,0
Istnieje co najmniej siedem izozymów HRP.2
Peroksydaza chrzanowa (HRP) jest izolowana z korzeni chrzanu (Amoracia rusticana) i należy do grupy peroksydaz ferroprotoporfirynowych. HRP jest jednołańcuchowym polipeptydem zawierającym cztery mostki dwusiarczkowe. Jest to glikoproteina zawierająca 18% węglowodanów. Skład węglowodanów obejmuje galaktozę, arabinozę, ksylozę, fukozę, mannozę, mannozaminę i galaktozaminę, w zależności od konkretnego izozymu.2
Specyficzność substratowa
HRP łatwo łączy się z nadtlenkiem wodoru (H2O2), a powstały kompleks [HRP-H2O2] może utleniać szeroką gamę chromogennych donorów wodoru. Może również wykorzystywać substraty chemiluminescencyjne, takie jak luminol i izoluminol, oraz substraty fluorogeniczne, takie jak tyramina, kwas homowanilinowy i kwas 4-hydroksyfenylooctowy.
Enzyme Explorer's Substrate Index zawiera linki do kilku chromogennych i chemiluminescencyjnych donorów wodoru stosowanych do oznaczania aktywności peroksydazy.
Inhibitory
Następujące związki są inhibitorami peroksydazy chrzanowej: azydek sodu, cyjanek, L-cystyna, dichromian, etylenotiomocznik, hydroksyloamina, siarczek, wanadan, kwas p-aminobenzoesowy, Cd+2, Co+2, Cu+2, Fe+3, Mn+2, Ni+2, Pb+2.4
Zależność od pH
Optymalne pH HRP mieści się w zakresie od 6,0 do 6,5. Aktywność przy pH 7,5 wynosi 84% wartości maksymalnej. Enzym jest najbardziej stabilny w zakresie pH od 5,0 do 9,0.5
Zastosowania
Peroksydaza chrzanowa jest szeroko stosowana jako znakowanie immunoglobulin w wielu różnych zastosowaniach immunochemicznych, w tym ELISA, immunoblottingu i immunohistochemii. HRP może być sprzężona z przeciwciałami kilkoma różnymi metodami, w tym glutaraldehydem, utlenianiem periodatu, poprzez wiązania dwusiarczkowe, a także poprzez aminowe i tiolowe środki sieciujące. HRP jest najbardziej pożądanym znacznikiem dla przeciwciał, ponieważ jest najmniejszym i najbardziej stabilnym z trzech najpopularniejszych znaczników enzymatycznych (HRP, fosfataza alkaliczna i B-galaktozydaza), a jego glikozylacja prowadzi do niższego niespecyficznego wiązania.6 Protokoły opisujące metodologie koniugacji glutaraldehydu i peronianu można znaleźć w Harlow, E. et al.7
Oferujemy kilka chromogennych i chemiluminescencyjnych odczynników detekcyjnych do blottingu, histologii i ELISA zastosowań.
Oferujemy również kompletną linię przeciwciał sprzężonych z HRP.
Instrukcje przygotowania
Wybór rozpuszczalnika zależy od zamierzonego zastosowania. Sproszkowane enzymy są rozpuszczalne w wodzie lub 0,1 M buforze fosforanowym, pH 6 (10 mg/ml). zawiesina (P6140) może być rozcieńczona w wodzie.
Przechowywanie/Stabilność
Sproszkowane peroksydazy powinny być przechowywane w lodówce w temperaturze 2-8 °C. Przechowywanie w zamrażarce jest również dopuszczalne, ale nie jest wymagane. zawiesina (P6140) powinna być przechowywana w temperaturze 2-8°C. Przy prawidłowym przechowywaniu okres trwałości tych produktów wynosi co najmniej dwa lata.
RZ Profile
RZ (Reinheitszahl): stosunek absorbancji A403/A275. Jest to miara zawartości heminy w peroksydazie, a nie aktywności enzymu. Nawet preparaty o wysokiej wartości RZ mogą mieć niską aktywność enzymatyczną. Do koniugacji białek takich jak przeciwciała z peroksydazą należy wybrać peroksydazę o wartości RZ co najmniej 3,0.