Merck
Schemat przedstawiający strukturę molekularną koenzymu A. Struktura ta składa się z trzech prekursorów: cysteiny, pantotenianu i adenozyny. Te prekursory są reprezentowane przez kolorowe okręgi nakładające się na siebie, z cysteiną w kolorze żółtym, pantotenianem w kolorze różowym i adenozyną w kolorze niebieskim. Wiązania molekularne i atomy są przedstawione w tych okręgach za pomocą standardowej notacji chemicznej - linie dla wiązań i litery dla pierwiastków (H dla wodoru, O dla tlenu, N dla azotu, P dla fosforu). Centralna część cząsteczki, w której pantotenian nakłada się na adenozynę, jest podświetlona, aby pokazać połączenie między tymi składnikami.
Rysunek 1.Koenzym A.
Koenzym A (CoA, CoASH lub HSCoA) jest kluczowym kofaktorem w pierwszym etapie cyklu TCA, odpowiedzialnym za przenoszenie grupy acetylowej z utleniania pirogronianu do szczawiooctanu, dając cytrynian.
Koenzym A jest również krytycznym kofaktorem w metabolizmie kwasów tłuszczowych. Koenzym A przenosi kwasy tłuszczowe przez proces kataboliczny/oksydacyjny w mitochondriach i przenosi grupy acetylowe podczas procesu wydłużania syntezy kwasów tłuszczowych w cytozolu.
Cząsteczka acetylowa acetyloCoA jest związana wiązaniem o wysokiej energii (energia swobodna 34,3 kJ/mol) z grupą -SH koenzymu A. Jest także prekursorem steroidów i innych naturalnie występujących związków, takich jak terpeny i acetogeniny obecne w roślinach.1,2
W reakcji przeniesienia przez Acetyl CoA fragmentu acetylowego C2, grupa karboksylowa lub grupa metylowa może reagować (reakcja elektrofilowa vs. nukleofilowa). 2
AcetyloCoA jest przygotowywany enzymatycznie poprzez reakcję koenzymu A z fosforanem acetylu i fosfotransacetylazą. Produkt jest oczyszczany za pomocą chromatografii jonowymiennej. W literaturze opisano kilka metod przygotowania i oznaczania acetylo-CoA i innych pochodnych CoA.3,4,5 Koenzym A jest syntetyzowany in vivo z pantotenianu, cysteiny i adenozyny. Pantotenian jest fosforylowany, łączony z cysteiną, dekarboksylowany, łączony z adenozyną i ponownie fosforylowany do pozycji 3' rybozy, dając koenzym A.1