PKB/Akt
Oś PDK1-PKB/Akt stanowi jeden z najaktywniej badanych szlaków sygnalizacji komórkowej. Wiadomo, że ta kaskada kinaz białkowych odgrywa centralną rolę w pośredniczeniu w działaniu szeregu bodźców, w tym insuliny, czynników wzrostu, integryn i GPCR, a także bierze udział w regulacji przeżycia komórek, metabolizmu komórkowego (w tym stymulowanego insuliną transportu glukozy i syntezy glikogenu), ekspresji genów, wejścia w cykl komórkowy i syntezy białek.
Wszystkie kinazy związane z tym szlakiem należą do rodziny kinaz białkowych serynowo-treoninowych i tworzą pojedynczą, silnie rozgałęzioną kaskadę kinaz białkowych (stąd ich zgrupowanie). Kilka z tych kinaz zawiera domeny pleckstrin homology (PH), które wiążą specyficzne lipidy fosfoinozytydowe (np. fosfoinozytydo-3,4,5-trifosforan; PIP3), które są generowane w błonie plazmatycznej w odpowiedzi na aktywność agonisty. W rezultacie kinazy są aktywowane w sposób zależny od kinazy 3-OH fosfoinozytydu (PI3-kinazy).
Kinaza białkowa-1 zależna od 3-fosfoinozytydu (PDK1) stoi na czele tego ważnego szlaku sygnałowego. Nie wiadomo, czy bodźce zewnątrzkomórkowe bezpośrednio aktywują PDK1 (być może poprzez generowanie PIP3 zlokalizowanego w błonie plazmatycznej), czy też po prostu indukują translokację PDK1 do białek substratowych w błonie plazmatycznej. PDK1 aktywuje szereg kinaz białkowych z rodziny AGC (nazwanych od ich homologii do kinaz białkowych A, G i C) poprzez fosforylację, w tym kinazę białkową B (PKB lub Akt) poprzez fosforylację reszty Thr 308 pętli T. Pełna aktywacja PKB/Akt obejmuje również wiązanie PIP3 do domeny PH PKB/Akt i fosforylację dodatkowej reszty, Ser 473, przez niezidentyfikowaną jeszcze kinazę zwaną "PDK2" (proponowaną jako kinaza białkowa zależna od DNA: DNA-PK). Istnieje wiele funkcjonalnych nakładek między izoformami PKB/Akt; wszystkie fosforylują ten sam motyw RXRXXS/T i wszystkie są zdolne do transformacji komórki, gdy są konstytutywnie aktywne poprzez wprowadzenie sekwencji sygnałowej mirystylacji.
Thr 308 i Ser 473 leżą w regionach PKB/Akt, które są konserwowane w całej rodzinie kinaz AGC. W związku z tym PDK1 fosforyluje i aktywuje również kilka innych kinaz z rodziny AGC, w tym kinazy indukowane surowicą i glukokortykoidami (SGK), atypowe formy kinazy białkowej C (np. PKCζ i PKCι/λ), kinazę p70S6 i p90RSK. PDK1 jest zatem centralnym kontrolerem wielu szlaków sygnałowych komórek.
Po fosforylacji i aktywacji, PKB/Akt fosforyluje i hamuje kinazę syntazy glikogenu 3 (GSK3), prowadząc do zmniejszonej fosforylacji i aktywacji syntazy glikogenu. PKB/Akt fosforyluje również ssaczą docelową rapamycynę (mTOR, znaną również jako FRAP i RAFT), chociaż rola tego działania nie jest jeszcze znana. GSK3 nadal zyskuje na znaczeniu, ponieważ odgrywa również rolę w regulacji stabilności β-kateniny, a tym samym ekspresji genów.
mTOR, który może być fosforylowany przez PKB/Akt, jest niezwykły, ponieważ posiada zarówno aktywność kinazy białkowej serynowo/treoninowej, jak i kinazy lipidowej. Jest to duża złożona cząsteczka, która jest receptorem dla leku immunosupresyjnego, rapamycyny. mTOR, wraz z PDK1, odgrywa jeszcze niezdefiniowaną rolę w aktywacji p70S6K, która jest ważna w kontroli syntezy białek, rozwoju i kontroli wzrostu. Tak więc, przynajmniej częściowo, immunosupresyjna aktywność rapamycyny wynika z jej działania na mTOR.
Oprócz rapamycyny, istnieje niewiele, jeśli w ogóle, wysoce specyficznych farmakologicznych inhibitorów tego zbioru kinaz białkowych. To sprawiło, że zrozumienie roli tych kinaz białkowych w pośredniczeniu w działaniu bodźców zewnątrzkomórkowych jest bardzo trudne do ustalenia. Co więcej, chociaż w niektórych przypadkach zgłaszano, że pochodne tych kinaz działają jako dominująco-ujemne, często było to wysoce kontrowersyjne, głównie ze względu na ich złożone struktury domenowe i zdolność do interakcji z innymi białkami i lipidami sygnalizacyjnymi. Jednakże, biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie tych kinaz białkowych w wielu stanach chorobowych (np. rak i cukrzyca), identyfikacja specyficznych inhibitorów pozostaje bardzo ważnym celem.
Przypisy
a) Inhibitory w nawiasach są nieselektywne lub jeszcze nie udowodniono ich wysokiej specyficzności.
Skróty
Brk: Breast tumor-related kinase
CTMP: C-terminal modulatory protein
DLP: Dynamin-like protein
DNA-PK: DNA-dependent protein kinase
FKBP12: FK502 binding protein
FRAP: FKBP12-rapamycin-associated protein
GSK3: kinaza syntazy glikogenu 3
H89: N-(2-[p-bromokinnamyloamino]etylo)-5-izochinolinosulfonamid
IMPDH: Dehydrogenaza monofosforanu inozyny-5'
MSK: Mitogen- and stress-activated kinase
MTOR: Mammalian target of rapamycin
PIKfyve: FYVE domain containing phosphatidylinositol 3-phosphate 5-kinase
PKA: Kinaza białkowa A
PKC: Kinaza białkowa C
PKG: Kinaza białkowa G
POSH: Mnóstwo domen SH3
PtdIns(3,4)P2:3,4-bisfosforan fosfatydyloinozytolu
PtdIns(3,4,5)P3: 3,4,5-trifosforan fosfatydyloinozytolu
RAFT: Rapamycyna i cel FKBP12
Ro 31-8220: 2-{1-[3-Amidinothio)propyl]-1H-indol-3-yl}-3-(1-methylindol-3-yl)-maleimide
SB-216763: 3-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(1-methyl-1H-indole-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
SB-415286: 3-(3-chloro-4-hydroksyfenyloamino)-4-(2-nitrofenylo)-1H-pirol-2,5-dion
SGK: Serum and glucocorticoid regulated kinase
TCL: T-cell leukemia
TSC2: Tuberous Sclerosis Complex-2
UCN-1: 7-Hydroxystaurosporine