Merck
접선유동여과(TFF) 홀더 및 시스템
저희 Merck는 접선유동여과(TFF)에 관한 선도적인 바이오 공정 지식과 엔지니어링 전문 기술을 활용하여 독특하고 혁신적이면서도 지능적인 특징들을 통합한 다회용, 일회용 및 공정 개발 시스템을 개발했습니다. 당사의 시스템은 공정 성능 향상을 위한 낮은 포집 용적, 최대 체적 농도 및 최적의 제품 회수율을 포함하여 접선 여과에 의한 정제 공정의 성공 기준을 충족하도록 디자인되었습니다.
Mobius TFF 80 시스템, 일회용 접선유동여과 솔루션, 대규모 처리를 위한 설계
공정 규모의 일회용 TFF 시스템
당사의 TFF용 Mobius® FlexReady 솔루션 및 Mobius® TFF 80 시스템은 단백질의 효율적인 농축과 정용여과를 위해 특이적으로 설계된 일회용 Flexware® 어셈블리와 하드웨어의 조합을 제공합니다. 0.5 에서 20 m2를 아우르는 필터 설치 영역, 2 에서 80 L/min의 유량 범위, 그리고 50에서 500 L 용량의 탱크를 갖춘 본사의 일회용 TFF 시스템은 전임상 단계에서 제조 단계를 아우르는 규모의 공정에 대응할 수 있습니다. 특별히 설계된 유로와 장비를 사용한 폐쇄형 작동 모드를 통해 오염 위험은 줄이는 동시에 작업자를 보호하며 유연성과 효율성을 증대합니다. 본 장비 제품군의 기능은 다음과 같습니다.
  • 품질 저하 없이 임상에서 대규모 생산을 아우르는 성능
  • 최적화된 수율 및 제품 회수율을 위한 설계
  • 다제품 및 다공정 모드
  • 완전 자동화, 사용자 친화적
파일럿 규모 및 생산 규모에 모두 안성맞춤인 Cogent® 공정 규모 접선유동여과(TFF) 시스템
공정 규모의 다회용 TFF 시스템
완전 자동화된 Cogent® 공정 규모 TFF 시스템은 단클론 항체, 백신, 혈장 및 치료 단백질을 분리하고 정제하도록 디자인되었습니다. 파일럿 및 생산 규모의 응용분야에 모두 안성맞춤이기 때문에 소규모 작업에서 대규모 작업으로 신속한 확장을 지원합니다. 그 외 주요 시스템 특징들은 다음과 같습니다.
  • 초기 투자를 최소화하면서 공정 요구 사항에 가장 부합하는 시스템 구성을 위한 모듈식 옵션
  • 완전 공정 자동화
  • 최소 작업량 및 최대 제품 회수율을 구현하기 위한 NovAseptic® 밸브 및 TFF 카세트 홀더의 최적 디자인 및 구성 요소 통합
  • 유가 배양, 농축, 총 재순환 또는 단일 통과 모드로 작동되는 제반 공정.
파일럿 규모 및 생산 규모에 모두 안성맞춤인 Cogent® 공정 규모 접선유동여과(TFF) 시스템
공정 개발 TFF 시스템
Cogent® Lab 시스템 제품군은 당사의 제조 규모 장비와 유사한 설계, 감지 기술 및 액세서리를 사용합니다. 균일한 설계와 20~6,000 mL/min의 유량 범위를 갖춘 당사의 시스템은 공정 개발의 단순화를 위해 특별히 만들어졌습니다. Cogent® Lab 150, 800 및 6000 시스템은 높은 제품 회수율과 배수성을 위해 최적화되어 성공적인 소규모 TFF 작업을 보장합니다.
  • TFF 시스템 제품군은 조화로운 설계와 선형 성능으로 성공적이고 원활한 규모 확장 및 축소 가능
  • 사용자 친화적인 Bio4C® 제어 소프트웨어는 사전 정의된 레시피 단계와 실시간 데이터 시각화, 내보내기 기능을 제공하여 신뢰할 수 있고 재현 가능한 결과 보장
  • Cogent® Lab 시스템은 광범위한 옵션 목록으로 고객의 특정 공정에 맞게 조정 가능
  • UF/DF, 미세 여과 또는 SPTFF 모드 및 다양한 범위의 파라미터에서 유연하기 작동
Pellicon® 평판 장치용 홀더
당사의 시스템은 일회용(Pellicon® 캡슐) 또는 다회용(Pellicon® 2 및 3) 응용분야에서 Pellicon® 소모품과 함께 사용하기에 가장 적합합니다. TFF 시스템 구매 시 홀더가 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 데이터 시트를 참조하십시오. 당사는 소모품에 따라 88 cm² ~ 130 m²의 여과 면적을 위한 자립형 홀더를 제공합니다.
  • Pellicon® 3 마이크로용 XX42PMICR0 홀더(88 cm² ~ 264 cm²)
  • Pellicon® 2 및 3용 XX42PMINI 홀더(0.1 m² ~ 0.55 m²)
  • 0.5 m² 이상의 Pellicon® 2 및 3에 사용되는 Pellicon® 공정 규모 홀더
설치 면적을 확장하고 단일 통과 모드에서 작동하기 위해 여러 옵션을 사용할 수 있습니다.
관련 제품 자료
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
하이라이트
웨비나: 한외여과 공정 최적화
웨비나: 한외여과 공정 최적화
TFF 시스템 설계에는 여러 요인이 영향을 미칩니다. 이 웨비나에서는 우수한 제품 품질과 일관성 있는 높은 제품 수율, 고농도, 재현 가능한 공정 흐름과 시간을 달성하기 위해 TFF 공정 매개변수를 최적화하는 방법을 설명합니다.
웨비나: 일회용 TFF 시스템: 활성 잔류물 혼합의 유용성
웨비나: 일회용 TFF 시스템: 활성 잔류물 혼합의 유용성
이 웨비나에서는 잔류물 재활용 탱크 성능을 평가하는 방법과 활성 잔류물 혼합 단계가 일회용 시스템에서 최적의 단백질 농축/정용여과 성능을 가능케 하는 방법에 대해 논의합니다.
웨비나: 격리 처리용 일회용 TFF(접선유동여과)
웨비나: 격리 처리용 일회용 TFF(접선유동여과)
이 웨비나에서는 다운스트림 응용분야에서의 격리 공정 구현에 대해 논의하고 기능적 및 완전 격리 모드에서 작동할 수 있는 일회용 제조 규모 TFF 시스템의 설계 및 성능 테스트를 제시합니다.