Merck
항체-약물 접합체 제조
고효능 원료의약품 전달에 사용되는 항체-약물 접합체(ADC)를 묘사한 그림
항체-약물 접합체(ADC)는 단클론 항체(mAb)를 사용하여 매우 강력한 활성 제약 성분(HPAPI)을 표적 세포에 전달하는 치료제입니다. ADC는 단클론 항체(mAb)로 구성되며, 이는 안정적인 링커를 통해 페이로드에 결합됩니다. 링커는 페이로드가 표적 부위에 도달할 때까지 항체에 부착된 상태를 유지하는 방식으로 표적 외 독성을 최소화합니다. 대부분의 승인된 ADC와 개발 중인 ADC는 다양한 암 적응증을 대상으로 하지만, 이러한 복합 치료제는 다양한 다른 질병을 치료할 수 있는 상당한 가능성을 가지고 있습니다.
자체 ADC 개발 또는 생산을 위한 원자재 또는 장비에 대한 자세한 정보가 필요하거나 CDMO 아웃소싱에 관심이 있다면 당사에 문의하시기 바랍니다.
주요 카테고리
제약 및 바이오의약품 제조에 사용되는 세련되고 현대적인 Mobius 혼합기입니다. 이 장치는 디지털 제어 패널이 있는 원통형 디자인으로 재료를 정밀하게 혼합하고 공정 처리할 수 있습니다.
일회용 혼합기
당사의 광범위한 Mobius® 일회용 혼합 솔루션은 중간 단계에서 최종 의약품에 이르기까지 제약 성분 혼합에 대한 고객의 요구를 충족할 수 있습니다... 
제품 구매
Smart Flexware™ 어셈블리가 포함된 Mobius® FlexReady 솔루션은 유연한 시스템에 속하며, 이 솔루션을 활용하면 최종 사용자가 다양한 규모에서 크로마토그래피 및 접선유동여과(TFF)를 위해 확장 가능한 단일 시스템을 운영할 수 있습니다.
한외여과 및 정용여과
한외여과 및 정용여과는 바이오 공정 전반에 걸쳐 용량, 농도 및 회수율을 높이는 데 중요한 단계에 해당됩니다.
제품 구매
Vantage® 컬럼
이온 교환 크로마토그래피 레진
이온 교환(IEX) 크로마토그래피는 전하 차이에 따라 생체 분자를 분리하여...
제품 구매
액상 제제
생물 의약품 제제
생물의약품은 단백질, 펩타이드, 바이러스, 바이러스성 벡터 또는 핵산을 기반으로 하는 치료제입니다. 제조 및 제제 과정, 그리고 장기 보관 중 온전하게 기능을 유지할 수 있는 확정된 환경을 필요로 합니다.
제품 구매
ADC 개발 및 제조의 과제
ADC의 개발 및 제조는 mAb의 경우보다 더 복잡하기 때문에 상당한 기술 전문성과 작업자 안전을 유지하기 위한 강력한 밀폐(containment) 조치가 필요합니다. 이를 위해서는 일반적으로 HPAPI 및 대분자 개발, 링커 화학, 접합에 대한 전문 지식이 필요하며, ADC 제품의 순도, 동질성, 안정성을 특성화하고 입증하기 위한 분석 능력이 결합되어야 합니다. 또한 제조 제품군에는 보통 세포 독성이 강한 페이로드에 작업자가 노출될 위험을 완화하기 위해 설계된 특수 장비가 포함되어 있습니다.
원하는 ADC 분자의 성공적인 개발과 일관된 생산은 다음과 같은 여러 요인에 따라 달라집니다.
  • 접합: mAb 기능에 영향을 미치지 않아야 하며, 접합 방법에 따라 위치 비특이적(non-site-specific) 또는 위치 특이적(site-specific)일 수 있습니다.
  • 링커 설계: 환자에게 투여 후 ADC 안정성, 표적 부위에서의 페이로드 방출 효율성, 약동학, 효능 및 독성에 영향을 미칩니다.
  • 약물 대 항체 비율(DAR): mAb에 접합되는 HPAPI 또는 약물 분자가 목표하는 평균치에 도달해야 합니다. 낮은 DAR은 ADC의 효과를 감소시킬 수 있으며, 높은 DAR은 mAb 구조, 안정성, 표적 결합 등 전반적인 안전성 프로파일에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 효율적인 정제: 공정 관련 오염 물질, 잔류 링커, 세포 독성 HPAPI 페이로드를 안정적으로 제거하도록 최적화되었습니다.
  • 일관된 정제: 원하는 치료 효과를 유지하려면 특정 DAR에 대해 ADC 구성의 변동성이 낮아야 합니다.
  • 신뢰할 수 있는 밀폐: 이는 전반적인 제조 워크플로에서 작업자의 안전을 유지하기 위해 중요합니다. 일회용 시스템은 성공적인 ADC 제조를 위한 유연하고 안전하며 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
  • 안정적이고 안전한 제형: 비경구형 제제 투여 시에는 고품질의 부형제를 선택해야 합니다. 최적의 치료 효능을 위해서는 ADC 안정성, 용해성, 투여 편의성을 갖추어야 합니다.
전반적인 ADC 제조 공정에서 작업자 안전성을 확실히 보장하고 오염 위험을 줄이며 개발부터 GMP 생산까지 원활한 확장성을 지원하는 제품 및 기술을 선택하는 것이 중요합니다. 일회용 시스템은 안전하고 재현 가능하며 확장 가능한 솔루션을 제공하여 수율을 높임으로써 목표하는 품질 속성을 달성하도록 지원합니다. 공급업체의 추출물과 침출물을 포괄적으로 문서화하여 위험 평가를 용이하게 하고, 성공적이고 안전한 ADC 제조 과정을 더욱 빠르게 구축할 수 있습니다.
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 성적서, 기술 문서를 확인하고 싶으시다면 당사의 문서 찾기를 확인하십시오.
문서 찾기
워크플로
mAb 준비
mAb의 준비 과정에서 화학적 또는 효소적 반응을 통해 변형이 이루어질 수 있습니다. 이 단계에서는 mAb와 링커의 예비 접합이 수행될 수 있으므로 반응을 주의 깊게 모니터링하여 제어해야 합니다.
고급 솔루션에서 mAb 개발 및 제조에 대해 자세히 알아보십시오. 단클론 항체(mAb)
    일반적으로 HPAPI 페이로드 또는 페이로드-링커 복합 시약은 별도로 준비합니다. 성공적인 접합을 위해서는 시약을 적절히 첨가하고 적절히 혼합하며 접합 반응을 모니터링하고 제어해야 합니다. 
    ADC 제조에 대해 자세히 알아보기 접합
      크로마토그래피 및/또는 접선 유동 여과(TFF)는 ADC를 정제하는 데 사용됩니다. 이 과정에서는 바람직하지 않은 DAR을 가진 분자, 응집체, 잔류 비접합 링커-페이로드, 반응 용매 등 원치 않는 종을 제거하는 것을 목표로 합니다. 접합된 페이로드는 소수성이 강한 경우 ADC의 응집을 더욱 촉진하여 정제에 추가적인 문제를 일으킬 수 있습니다.
      오염 물질을 줄이고 ADC를 제형 버퍼로 교환하려면 추가 정제가 필요할 수 있습니다. 특히나 소수성이 일반적으로 높다는 점을 고려하면 ADC 용해도를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 버퍼, pH 조절제, 계면 활성제, 안정제, 점도 감소 부형제 등 고품질 화학 물질을 사용하여 효율적인 정제 및 안정적인 최종 제형 지원
      제형화된 벌크 ADC는 현장 외부에서 충전할 수 있도록 충전 또는 배송 전 멸균 필터링됩니다. ADC 벌크의 무균 상태를 유지하고 독성이 강한 HPAPI 페이로드로부터 작업자의 안전을 보장하려면 적절한 밀폐가 중요합니다.
      벌크 ADC 의약품은 충전 전에 멸균 필터링됩니다. 잘 설계된 최종 여과 및 충전 어셈블리는 제품 손실을 최소화하고, ADC 수율을 극대화하는 동시에, 필터 무결성 검사를 가능하게 하며, 작업자 안전에 필요한 멸균 및 밀폐를 유지할 수 있습니다.