1011029
USP
Acitretin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
Ethyl all-trans-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenoate, Etretinate
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
acitretin
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
O(C)c1c(c(c(c(c1)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)OCC)\C)\C)C)C
InChI
1S/C23H30O3/c1-8-26-23(24)14-17(3)11-9-10-16(2)12-13-21-18(4)15-22(25-7)20(6)19(21)5/h9-15H,8H2,1-7H3/b11-9+,13-12+,16-10+,17-14+
InChI key
HQMNCQVAMBCHCO-DJRRULDNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.