1042351
USP
Formoterol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2-Amino-4-[1-hydroxy-2-[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-ylamino]ethyl]phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H24N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
316.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
API family
formoterol
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(C(Cc2ccc(cc2)OC)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)N
InChI
1S/C18H24N2O3/c1-12(9-13-3-6-15(23-2)7-4-13)20-11-18(22)14-5-8-17(21)16(19)10-14/h3-8,10,12,18,20-22H,9,11,19H2,1-2H3
InChI key
AMISPUNGCBUARA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
분석 메모
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
기타 정보
Sales restrictions may apply.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.