주요 문서
C5567
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 50 L (13 gal), polypropylene
동의어(들):
carboys, nalgene carboys
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121820
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
white polypropylene screw closure
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 2250-0130
높이 × 직경
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
공칭 용량
50 L (13 gal)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
Screw closure with thermoplastic elastomer (TPE) gasket. Autoclavable (only when empty). Not recommended for use with hazardous materials.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)