material
PTFE/rubber septum
black polypropylene hole cap
특징
closure type black polypropylene hole cap
포장
pkg of 1000 ea
격막 두께
1.3 mm
피팅
thread for 8-425
호환성
for use with 11.6 × 32 mm vial (standard opening)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.