주요 문서
854179-U
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 5 mm center hole), (silcone blue transparent/PTFE transparent), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, open center
동의어(들):
Magnetic Crimp Caps with Septa
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
(silcone blue transparent/PTFE transparent)
gold seal (magnetic, with 5 mm center hole)
특징
closure type crimp seal
open center
경도
45 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100 ea
직경 × 두께
20 mm × 3.0 mm
피팅
thread for 20 mm
호환성
for use with Carlo Erba HS500/HS800
for use with Fisons HS500
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Recommended for: CE HS500 and HS800 autosamplers
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)