주요 문서
K08670357
Kromasil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
동의어(들):
Kromasil C18
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Kromasil®
제조업체/상표
Kromasil® KR100-5-C18-4.6X250
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
250 mm × 4.6 mm
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Kromasil® C18 HPLC column involves a silica-based packing. The reduced levels of Na, K, Ca, Fe, Al, and Mg make the column useful for polar compounds, which tend to interact with the silica surface.
애플리케이션
Kromasil® C18 HPLC column may be used for the estimation of paracetamol and domperidone in tablets by reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) technique.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Simultaneous estimation of paracetamol and domperidone in tablets by reverse phase HPLC method.
Karthik A, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69(1), 142-144 (2007)