주요 문서
57648
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 2 mL, PEEK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
material
PEEK
PEEK sample loop
O.D.
1.6 mm
1/16 in.
용적
2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)