생물학적 소스
synthetic
Quality Level
무균
non-sterile
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
mp
223 °C (dec.) (lit.)
solubility
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, yellow
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
InChI key
XUIIKFGFIJCVMT-LBPRGKRZSA-N
유전자 정보
human ... THRA(7067), THRB(7068), TTR(7276)
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
제조 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1
표적 기관
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable