주요 문서
57179
Supelco
Empty SPE Tube (no frits)
volume 12 mL, pk of 20
동의어(들):
SPE Reservoir
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
material
polypropylene
포장
pk of 20
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
12 mL
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
When used in conjunction with SPE Tube Adapters, empty SPE tubes can be stacked on top of a standard SPE cartridge during processing. The empty SPE cartridge acts as a reseroir to accommodate larger sampling volumes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)