주요 문서
504327
Supelco
PTFE Frit, 20 μm porosity
for use with 6mL glass SPE tubes, pk of 60
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
material
PTFE frit
Quality Level
설명
for SPE Tube
포장
pk of 60
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with 6mL glass SPE tubes
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Porous frits are fitted at the column′s outlet end. This helps to retain the support material in the column. It could also be fitted in the coupling holding the column to the detector, this helps unpacking the column or even changing the frit on blockage. Frit porosity depends on the particles of the smallest diameter in the support material.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
N.A. Parris
Instrumental Liquid Chromatography: A Practical Manual on High-Performance Liquid Chromatographic Methods, 48-48 (2000)