주요 문서
57024
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 3 mL, pk of 54
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
material
polypropylene
설명
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
포장
pk of 54
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
3 mL
공극 크기
20 μm
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)