주요 문서
52791-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits
동의어(들):
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104018
NACRES:
NB.21
material
polypropylene
설명
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
포장
pk of 5000
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
3 mL
공극 크기
20 μm
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
기타 정보
Frits are included separately, pk of 10,000.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)