주요 문서
57047
Supelco
Visiprep SPE Manifold Replacement Solvent Guide Needles
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U)), PTFE, pk of 12
동의어(들):
PTFE SOL.GUIDE NEEDLES PK/12
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
material
PTFE
Quality Level
제품 라인
Visiprep
포장
pk of 12
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
PFAS testing
food and beverages
호환성
for use with standard, 12- and 24-port models (included with 57030-U & 57250-U))
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The manifold lids are equipped with solvent guide needles which provide an inert flow path for samples.
각주
Included with Visiprep 12- and 24-port Vacuum Manifolds (57030-U and 57250-U)
법적 정보
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)