주요 문서
57036
Supelco
Visiprep SPE Manifold Replacement Solvent Guide Needles
for use with standard, 12- and 24-port models (optional use with 57030-U & 57250-U), stainless steel, pk of 12
동의어(들):
V.M.SS SOL.GUIDE NEEDLES 12/PK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
material
stainless steel
Quality Level
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
규정 준수
suitable for FDA C-010.02
포장
pk of 12
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
PFAS testing
food and beverages
호환성
for use with standard, 12- and 24-port models (optional use with 57030-U & 57250-U)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Visiprep SPE Manifold Replacement Solvent Guide Needles are accessories for use with 12-port or 24-port Visiprep solid-phase extraction manifolds.
법적 정보
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)