주요 문서
57032
Supelco
Visiprep Manifold Flow Control Valve
for use with standard 12- and 24-port models, pk of 2
동의어(들):
V.M.FLOW CONTROL VALVES 2/PK
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
제품 라인
Visiprep
Quality Level
포장
pk of 2
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with standard 12- and 24-port models
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flow control valve can help in manipulating flow through each tube by rotating individual screw-valves built into the cover.
법적 정보
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)