제품명
LiChrosorb® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
LiChrosorb®
특징
endcapped: no
포장
pkg of 4 ea
라벨링 범위
16.2% Carbon loading
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 4.6 mm
표면적
300 m2/g
Matrix
Octadecyl
fully porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
2-7.5
호환성
for use with 3.2 to 4.6 mm columns
분리 기술
reversed phase
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.