주요 문서
54794
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC guard Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
제품명
LiChrospher® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Quality Level
특징
endcapped: no
포장
pkg of 4 ea
라벨링 범위
21% Carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 4.6 mm
Matrix
Octadecyl
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with 3.0 to 4.6 mm columns
분리 기술
reversed phase
일반 설명
Use guard cartridge holder 54987
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)