제품명
Supelguard Guard Cartridge Holder, Direct-Connect, for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
material
stainless steel housing
피팅
female for 3.0, 4.0, or 4.6 mm I.D. Supelco brand HPLC columns
10-32 female Valco
호환성
for use with Supelguard cartridge (2 cm L. x 3 to 4.6 mm I.D.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객