주요 문서
54775
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3.2 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
제품명
LiChrospher® RP-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.2 mm
Agency
suitable for USP L1
Quality Level
제조업체/상표
LiChrospher®
라벨링 범위
21% Carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 3.2 mm
표면적
350 m2/g
Matrix
octadecyl
silica particle platform
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
LiChrospher® is a reliable and versatile spherical silica sorbent, which is traditionally produced and available with different modifications. LiChrospher® RP-18 (5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.2 mm) delivers highly reproducible results and is designed for reversed-phase chromatography of acidic, neutral and weakly basic compounds.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가아드 카트리지
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)