주요 문서
33322-U
Supelco
Plug for shell vial
natural polyethylene (starburst design), pkg of 200 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
natural polyethylene (starburst design)
포장
pkg of 200 ea
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The closures have the starburst design for easier needle penetration.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)