주요 문서
33313-U
Supelco
Heater block for 28 mm diameter vials
for use with 28 mm diameter vials
동의어(들):
Heater block
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NB.21
기술
solid phase microextraction (SPME): suitable
길이 × 너비 × 높이
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with 28 mm diameter vials
for use with 40 mL vials ~ Device: Alumimun block
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Use this aluminum block for heating/stirring during headspace SPME sampling of odors or other volatiles. Holds six 40 mL vials.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)